Intelligent Digital Sensor (IDS) -anturit – Valmistaudu tulevaisuuteen – Xylemin tuotemerkki WTW
Intelligent: IDS-antureissa on älykästä tekniikkaa, joka kirjaa muun muassa seuraavat tiedot automaattisesti: tiedonsiirron kuvaus, sarjanumero, kalibrointitietue ja -historia sekä kaikki parametrit.
Digital: IDS-anturit muuntavat herkät signaalit digitaaliseen muotoon ja siirtävät ne turvallisesti ja virheettömästi mittariin. Tulos on sama sekä kaapeleilla että langattomilla moduuleilla.
Sensor: IDS-anturit perustuvat tutkittuun ja jatkuvasti kehitettävään WTW-anturitekniikkaan. Ne soveltuvat lähes kaikkiin pH:n, johtokyvyn, liuenneen hapen ja sameuden mittauksiin.
WTW:n IDS-tekniikka: älykkäät digitaaliset anturit perusparametreille pH, johtokyky, liuennut happi ja sameus.
IDS-järjestelmä koostuu kahdesta osasta, digitaalisista antureista ja vastaavista kenttä-/työpöytämittareista. Uuden innovaation ansiosta mittaukset käsitellään anturissa mittarin sijasta: 1 mittari kaikille parametreille: pH, johtokyky, liuennut happi, sameus
Ja mikä parasta: nyt kaikki IDS-työpöytämittarit tukevat langattomia mittauksia.
IDS:n edut: laboratorioihin on löytänyt tiensä jo kymmeniä tuhansia elektrodeja
- Herkät signaalit muuntuvat turvalliseen digitaaliseen muotoon
- Kalibrointitiedot tallentuvat anturiin erilleen kaikista mittareista
- Antureista saa tärkeitä tietoja dokumentaatiota varten
- Kaapelittomat mittaukset langattomilla IDS-moduuleilla ja uusilla IDS-liitinpääantureilla
WTW:n digitaalinen moniparametrimittari sekä laboratorioihin että kentälle: Mittaaminen Intelligent Digital Sensor (IDS) -antureilla
- IDS laboratoriossa: turvallisuus, monikäyttöisyys, kätevyys
- IDS kentällä: kestävyys ja vedenpitävyys, signaalinsiirron varmuus, mittaukset jopa 100 m:n syvyyteen asti
- GLP-vaatimukset täyttävä dokumentaatio, helppo tiedonsiirto
- Innovatiivinen ja monipuolinen laite kaikenlaisiin käyttötarkoituksiin sekä laboratoriossa että kentällä
Miten IDS:llä mitataan?
Katso video