Digitaalisilla mittauksilla lisää tarkkuutta ja joustavuutta!
Aikoinaan pH-mittauksia tehtiin referenssielektrodilla ja mittauskennolla. Ajan kuluessa mukaan tulivat pelkät yhdistelmäelektrodit sekä sellaiset, joissa oli kiinteä lämpötila-anturi. Innovatiiviset digitaaliset anturit ovat seuraava askel kehityksen tiellä. Niillä voi mitata pH:n, hapetuksen/pelkistyksen, johtokyvyn, liuenneen hapen ja jopa sameuden.
Digitaaliset anturit ovat
- tarkempia, sillä signaali muuntuu suoraan elektrodissa
- teknisesti edistyneitä, sillä sarjanumerot, asetukset ja kalibrointipäiväykset siirtyvät mittariin automaattisesti. Tiedonhallinta on siis helpompaa kuin koskaan.
- helppokäyttöisiä, sillä mittari tunnistaa jokaisen erillisen anturin
ja paljon muuta...
VWR® Multiparameter Digital MD 8000
Digitaalisen mittauksen edut
Katsomalla tämän videon saat selville, miten nämä innovaatiot voivat helpottaa ja tarkentaa työtäsi sekä tuoda joustavuutta tuleviin projekteihin.
Tuotevalikoima
pHenomenal MD 8000 L
1-kanavainen työpöytämittari
6 parametria: pH/lämpötila, hapetus-pelkistys, johtokyky, TDS, suolapitoisuus, liuennut happi ja sameus.
Muistitilaa 5 000 tietueelle GLP-ohjeistusten mukaisesti
pHenomenal MD 8000 H
1-kanavainen kannettava mittari
6 parametria: pH/lämpötila, hapetus-pelkistys, johtokyky, TDS, suolapitoisuus, liuennut happi ja sameus
Muistitilaa 5 000 tietueelle GLP-ohjeistusten mukaisesti
WTW® Multiparameter Digital IDS -järjestelmät
Tuotevalikoima
WTW® IDS Multiparameter -laboratoriomittarit
1–3-kanavainen työpöytämittari
6 parametria: pH/lämpötila, hapetus-pelkistys, johtokyky, TDS, suolapitoisuus, liuennut happi ja sameus.
Muistitilaa 5 000 tietueelle GLP-ohjeistusten mukaisesti
Kannettavat WTW® IDS Multiparameter -mittarit
1–3-kanavainen kannettava mittari
6 parametria: pH/lämpötila, hapetus-pelkistys, johtokyky, TDS, suolapitoisuus, liuennut happi ja sameus
Muistitilaa 5 000 tietueelle GLP-ohjeistusten mukaisesti
HACH® Mono- & Multi-parameter HQD systems
Hach HQd IntelliCAL™ durable probes
HQD meter, Have a look at Hach's HQd IntelliCAL durable water testing probes.
Hach® HQD Mono- and multi-parameter lab meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.
Hach® HQD mono- and multi-parameter portable meters
1- to 2-channel meter: pH/temperature, redox, conductivity, TDS, salinity, dissolved oxygen and ISE. 500 data set GLP memory.