Autoprotect, Köttermann
Köttermannin valmistama Autoprotect suojaa laboratoriohenkilökuntaa tehokkaasti. Kätevän vetokaapin etuikkuna sulkeutuu automaattisesti käyttäjän lähtiessä työpisteestään.
AutoProtect tarjoaa tehokkaan suojan vetokaappien käyttäjille. AutoProtect sulkee etuikkunan automaattisesti, pienentää käyttäjälle mahdollisesti aiheutuvan vaaran minimiin ja täyttää BG Chemien (saksalainen kemianteollisuuden työntekijöiden liitto) asettamat vaatimukset.
Yhteenveto hyödyllisistä ominaisuuksista:
- Kun työskentely vetokaapissa päättyy, AutoProtect sulkee etuikkunan automaattisesti. Vaarallisia aineita ei pääse hengitysilmaan, ja käyttäjät ovat suojassa vetokaapin sisällä mahdollisesti tapahtuvilta räjähdyksiltä
- Lisävarusteena saatava infrapuna-anturi pysäyttää etuikkunan, mikäli jokin kaapin sisällä oleva esine on jäämässä väliin.
- AutoProtect on varustettu sisäänrakennetulla etuikkunan sulkumekanismilla: sähköinen, ei kosketukseen perustuva rajoitin avaa etuikkunan aina oikealta korkeudelta