Hormittomat vetokaapit
Hormittomat, kiertoilmaperiaatteella toimivat vetokaapit sopivat paikkoihin, joihin ei voi asentaa ulos kaapista johtavaa ilmanpoistojärjestelmää. Vetokaapit on varustettu kaapissa käsiteltäviä tuotteita varten suunnitellulla suodatusjärjestelmällä.
Suunniteltu suojaamaan käyttäjiä ja ympäristöä
- Muunneltava/monipuolinen
Flex™ -tekniikka: moduuleista koostuvaa suodatuskolonnia voi muunnella käyttötarkoituksen ja -ympäristön mukaan. Kiinteät aineet ja nesteet, erikseen tai yhdessä. - Edullinen
Erittäin pieni energiankulutus
Helppo asentaa ja siirtää, heti käytettävissä
Vähentää infrastruktuurista, asennuksesta ja käytöstä aiheutuvia kuluja - Turvallinen
Standardin NF X 15-211: 2009 mukainen ja standardin ASHRAE 110: 1995 mukaisesti testattu
ESP® – Erlab Safety Program: kestävä ratkaisu työturvallisuuden varmistamiseen - Ympäristöystävällinen
Ei vapauta ilmaan haitallisia aineita