Turvallinen säilytys
Kaapit palavien nesteiden säilytykseen
Suojakaapin tärkein tehtävä on suojella syttyviä materiaaleja määritellyn ajan lämpötilan noustessa (180 K) tulipalon aikana. Räjähdyksiä voi tapahtua, jos lämpötila nousee yli 180 K, koska silloin useimmat syttyvät nesteet alkavat olla lähellä itsesyttymispistettään. Syttyville nesteille tarkoitettujen suojakaappien edut ovat seuraavat:
- Vältät paloa kiihdyttävät räjähdykset
- Henkilöstölle jää tarpeeksi aikaa evakuoitua
- Palontorjuntaan ja pelastautumiseen jää tarpeeksi aikaa
Vain standardin EN 14470-1 mukaiset tyypin 90 (palonkestävyys 90 min) kaapit takaavat täydellisen turvallisuuden.
Kaapit happojen ja emästen säilytykseen
Erikoiskaappi syövyttäville aineille, erityisesti hapoille ja emäksille. Ei sovellu palavien nesteiden säilytykseen.
Kemikaalikaapit
Työtiloissa lukkojen takana pidettävien kemikaalien, toksisten aineiden ja muiden aineiden turvalliseen ja viranomaishyväksyttyyn säilytykseen. Ei sovellu palavien nesteiden säilytykseen.
Kaasupullokaapit
Kaasupullojen täysin turvalliseen säilytykseen, käyttöön ja tyhjennykseen standardin EN 14470-2 mukaisesti
- Tyypin G90 palonkestävät (90 min) kaasupullokaapit
- Tyypin G30 palonkestävät (30 min) kaasupullokaapit