Suodatus
Elintarvikeperäisiä liuoksia on usein erittäin vaikea suodattaa, koska liuoksessa on suhteellisen suurikokoista hiukkasmateriaalia. Sovelluksesta ja analyyttisestä tekniikasta riippuen näytteiden puhdistamisessa voidaan käyttää vekattua suodatinpapereita painovoimasuodatukseen tai ruiskusuodattimia ylipainesuodatukseen.
Tuotevalikoima
Suodatinpaperit
VWR:lla on kattava valikoima suodatinpapereita...
Ruiskusuodattimet
Ylipaine voi tehdä suodatuksesta helpompaa!
Lasikuitusuodattimet
Lasikuitusuodattimilla saadaan suodatettavan nesteen suuri virtausnopeus, suuri suodatuskapasiteeti ja hyvä saostumien retentio. Lasikuitusuodattimilla on hyvä lämmönsietokyky....