Puhdastilan puhdistusliinat
Ne ovat tärkeä osa puhdistusta silloin, kun halutaan poistaa silminnähtävät kontaminantit ja pitää yllä hyvää perushygieniaa ja -siisteyttä.
Jotta puhdastilaliinat puhdistavat tehokkaasti, niiden on pystyttävä imemään itseensä nopeasti monenlaisia pintakontaminantteja, kuten hiukkasia, kuituja, ioneja tai mikrobeja, levittämättä niitä eteenpäin.
Koska puhdastilavaatimukset ovat erittäin vaihtelevia, liinat on valittava käyttökohteen mukaan. Puhdastilaliinojen materiaali ja rakenne vaikuttavat huomattavasti niiden puhdistustehokkuuteen.