Suojakäsineet, kestokäyttöiset
Quantus® – optimaalista vaatetusta
Kestokäyttöiset puhdastilavaatteet ovat tärkeä tapa suojata tuotteita hiukkasilta ja mikrobeilta, joita työntekijät tuovat mukanaan valvottuihin ympäristöihin. Erikoismateriaalit ovat käyttäjälle erittäin miellyttäviä. Koska kestokäyttöisiä Quantus®-suojavaatteita ei ole sertifioitu henkilösuojaindirektiivin 89/686/ETY mukaisesti, käyttöpäätöksen on perustuttava tuotantolaitoskohtaiseen riskianalyysiin ja turvallisuus vaarallisia materiaaleja käsiteltäessä on varmistettava käyttämällä lisäksi esimerkiksi suojahihoja ja -esiliinoja.
![]() |
Kestokäyttöisten Quantus®-suojavaatteiden hyödyt::
|