Minimate™-tangentiaalivirtauslaite
Minimate™-tangentiaalivirtauslaite selkeyttää laboratorioissa tapahtuvaa konsentrointia, suolanpoistoa ja puskuriliuoksen vaihtoa.
picture from research brochure page 10
- Käyttövalmiissa laitteistossa on kaikki tangentiaalivirtaussuodatuksessa tarvittavat laitteet, letkut ja sovittimet
- Samalla laitteella voi tehdä sekä konsentroinnin että diafiltraation ilman, että käyttäjän tarvitsee juurikaan puuttua asiaan
- Edullinen malli, joka on helppo puhdistaa ja käyttää uudelleen
Käyttötarkoitukset
- Proteiinien, peptidien ja nukleiinihappojen (DNA, RNA, oligonukleotidit) konsentrointi ja suolanpoisto
- Vasta-aineiden tai rekombinanttiproteiinien talteenotto selkeytetyistä soluviljelyaineista
- Suurten ja pienten biomolekyylien erottelu (fraktiointi)
- Virusten tai geeniterapiavektorien konsentrointi
- Pylväskromatografiaa edeltävä näytteiden valmistelu