VacuCap®-vakuumisuodatuslaitteet
VacuCap®-vakuumisuodatuslaitteiden innovatiivisilla pullosuodattimilla voi täyttää useita pulloja yhdellä laitteella
- Erisuuruisten nestemäärien (100 ml...5 l) jakamiseen useisiin alikvootteihin
- Vähentää sekä säilytystilan tarvetta että jätteen määrää
- Ympäristöystävällinen, tuottaa vain vähän muovijätettä
- Ottaa nesteen suoraan sekoitusastiasta
- Poistaa siirrosta aiheutuvan kontaaminaation mahdollisuuden suodattamalla suoraan steriiliin säiliöön
- Tensiditön, vähän uuttuvia aineita sisältävä Supor-kalvo pitää virtausnopeuden korkeana
- Saatavana kiinteä esisuodatin, joka estää tukokset ja nopeuttaa hiukkasia sisältävien liuosten käsittelyä
Käyttötarkoitukset
- Solu- ja kudosviljelyaineiden, mikrobiologisten aineiden, vesipohjaisten liuosten, proteiiniliuosten ja puskureiden vakuumisuodatus
- Vesipohjaisten liuosten esisuodatus tai selkeytys
- Vaikeasti suodatettavien liuosten suodatukseen hyödyllinen PF-versio.
OHJEET
![]() |
1. Liitä syöttöletku VacuCap-laitteen porttiin, jossa on merkintä INLET. Aseta letkun toinen pää suodattamattomaan nesteeseen. |
![]() |
2. Liitä vakuumiletku VacuCap-laitteen porttiin, jossa on merkintä VACUUM. Katso varotoimet tuoteselosteesta. |
![]() |
3. Käynnistä imu samalla kun pidät VacuCap-laitetta tukevasti filtraattisäiliön päällä. VacuCap-laite kiinnittyy tiiviisti säiliön yläosaan, ja neste alkaa siirtyä. |
![]() |
4. Kun suodatus on valmis, kytke vakuumipumpun virta pois, jolloin täyttyvän säiliön paine poistuu. Katso täydelliset ohjeet tuoteselosteesta. |
Lisää laitekohtaista tehokkuutta ja vähennä muovijätettä Vähemmän varastoitavaa ja jätekuluja tavalliseen vakuumisuodatinjärjestelmään verrattuna