Kattava taitekerroinstandardien valikoima (1,34325...1,65808 ŋD)
Täydellinen 25 liuotinpohjaisen sekä sakkaroosistabiloidun standardin valikoima 20 °C:n lämpötilaan
Näitä 25 taitekerroinstandardia voi käyttää kaikissa refraktometreissä.
- Yksi markkinoiden laajimmista taitekerroinalueista
- Toimitetaan kätevissä, korkealaatuisissa 15 ml:n tippapulloissa
- Mittausepävarmuus enintään ±0,00014 ŋD-yksikköä
- Tuotteen laatu on testattu, jäljitettävissä ja sertifioitu
- Analyysitodistus ja käyttöturvallisuustiedotteet ovat luettavissa verkossa
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Taitekerroin | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,38779 nD | 15 ml | 85114.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,40485 nD | 15 ml | 85115.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,42345 nD | 15 ml | 85116.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,44468 nD | 15 ml | 85117.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,46768 nD | 15 ml | 85118.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,49672 nD | 15 ml | 85119.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,50044 nD | 15 ml | 85120.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,51726 nD | 15 ml | 85121.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,53660 nD | 15 ml | 85122.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, liuotinpohjainen | 1,65808 nD | 15 ml | 85123.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,34325 nD | 15 ml | 85124.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,34782 nD | 15 ml | 85125.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,34968 nD | 15 ml | 85126.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,35015 nD | 15 ml | 85127.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,35093 nD | 15 ml | 85128.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,35171 nD | 15 ml | 85129.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,35568 nD | 15 ml | 85130.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,37233 nD | 15 ml | 85131.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,38115 nD | 15 ml | 85132.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,39032 nD | 15 ml | 85133.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,39986 nD | 15 ml | 85134.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,40978 nD | 15 ml | 85135.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,42009 nD | 15 ml | 85136.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,43080 nD | 15 ml | 85137.015E | |||
Taitekerroinstandardi 20 °C:n lämpötilaan, stabiloitu sakkaroosi | 1,44193 nD | 15 ml | 85138.015E |