PESTINORM® liuottimet headspace-analyysiin
Erittäin puhtaita liuottimia orgaanisten haihtuvien epäpuhtauksien analysointiin
Staattinen kaasukromatografian headspace-analyysi (GC-HS) on haihtuvien analyyttien konsentroimiseen ennen analyysia käytetty menetelmä. Se parantaa vähäistenkin haihtuvien analyyttien havaitsemista ja minimoi matriisihäiriöt, koska näytettä ei tarvitse ruiskuttaa suoraan. Uuteen GC-HS-liuotinsarjaamme kuuluu kuusi yleisimmin käytettyä orgaanista liuotinta:
- Erittäin puhtaita (>99,99 % analyysista)
- Erittäin hyvä UV-läpäisevyys
- Jokainen erä analysoidaan ja arvioidaan erikseen orgaanisten haihtuvien epäpuhtauksien standardien mukaisesti
- Soveltuvat ICH-, USP- ja EP-menetelmien mukaiseen orgaanisten haihtuvien epäpuhtauksien analyysiin
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
N,N-dimetyyliformamidi, 99,0...100,00 %, PESTINORM®, kaasukromatografian kaasutila-analyysiin | 1 l | 85395.290E | |||
N,N-dimetyyliformamidi, 99,0...100,00 %, PESTINORM®, kaasukromatografian kaasutila-analyysiin | 1 l | 85395.320E | |||
Dimetyylisulfoksidi, 99,99...100,00 %, PESTINORM®, kaasukromatografian kaasutila-analyysiin | 1 l | 85396.290E | |||
Dimetyylisulfoksidi, 99,99...100,00 %, PESTINORM®, kaasukromatografian kaasutila-analyysiin | 1 l | 85396.320E | |||
N,N-dimetyyliasetamidi, 99,99...100,00 %, PESTINORM®, kaasukromatografian kaasutila-analyysiin | 1 l | 85397.290E | |||
N-metyyli-2-pyrrolidoni (NMP), 99,9...100,0 %, PESTINORM®, kaasukromatografian kaasutila-analyysiin | 1 l | 85398.290E | |||
1,3-dimetyyli-2-imidatsolidinoni, ≥99,5 %, PESTINORM®, kaasukromatografian kaasutila-analyysiin | 1 l | 85448.290E |