Uudet PESTINORM® SUPRA TRACE -liuottimet pestisidien ja orgaanisten aineiden jäämäanalyyseihin
PESTINORM® SUPRA TRACE – monipuolinen yleisliuotin
Yksitoista erittäin puhdasta liuotinta kaikkiin orgaanisten näytteiden analyyseihin ja herkkiin tunnistusmenetelmiin (GC-FID, GC-ECD, GC-MS).
- Erittäin puhtaita (>99,9 % analyysista) ja luotettavia
- Yksi yleisliuotin kaikille näytteille ja herkkiin tunnistusmenetelmiin
- ECD:n määritetty retentioaika-alue on entistä suurempi. Siksi myös alhaisen kiehumispisteen aineiden todennus on luotettavaa.
- Spesifikaatiot kattavat kaikki tunnistusmenetelmät
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
2-propanoli | 2,5 l | 85391.320E | |||
Asetoni | 2,5 l | 85384.320E | |||
Sykloheksaani | 2,5 l | 85385.320E | |||
Dikloorimetaani | 2,5 l | 85386.320E | |||
Etyyliasetaatti | 2,5 l | 85387.320E | |||
Metanoli | 2,5 l | 85394.320E | |||
n-heptaani, 99 % | 2,5 l | 85388.320E | |||
n-heksaani, 95 % | 2,5 l | 85389.320E | |||
n-heksaani, 99 % | 2,5 l | 85390.320E | |||
Petrolieetteri, 40...60 | 2,5 l | 85392.320E | |||
Tolueeni | 2,5 l | 85393.320E |