Sekundaariset referenssistandardit kaasukromatografiaan
Laaja valikoimamme kattaa 24 erilaista sekundaarista GC-referenssistandardia kromatografiaan ja analytiikkaan. FDA, USP ja EP hyväksyvät sekundaaristandardit ja käyttöstandardit, jotka on määritetty vastaavan primaaristandardin perusteella.
- Puhtaus- ja epäpuhtausprofiilit on määritetty GC-MS-menetelmällä (raportoitu analyysitodistuksessa)
- Määritys yli 99,9 %
- Edullinen vaihtoehto farmakopean primaaristandardeille
- 100 ml:n lasipullossa
- Primaarisilla standardeilla eräkohtaiset jäljitettävyystiedot
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
Kuvaus | Pakkauskoko | Tuotenro | Tarjoushinta | Määrä | |
---|---|---|---|---|---|
GC-standardi, asetoni | 100 ml | 85653.180E | |||
GC-standardi, asetonitriili | 100 ml | 85654.180E | |||
GC-standardi, butyyliasetaatti | 100 ml | 85655.180E | |||
GC-standardi, sykloheksaani | 100 ml | 85656.180E | |||
GC-standardi, 1,2-dikloorietaani | 100 ml | 85657.180E | |||
Stabiloitu GC-standardi, dikloorimetaani (DCM) | 100 ml | 85658.180E | |||
Stabiloitu GC-standardi, di-isopropyylieetteri | 100 ml | 85659.180E | |||
GC-standardi, N,N-dimetyyliasetamidi | 100 ml | 85661.180E | |||
GC-standardi, N,N-dimetyyliformamidi | 100 ml | 85662.180E | |||
GC-standardi, dimetyylisulfoksidi (DMSO) | 100 ml | 85663.180E | |||
Stabiloitu GC-standardi, 1,4-dioksaani | 100 ml | 85664.180E | |||
GC-standardi, etanoli | 100 ml | 85665.180E | |||
GC-standardi, etyyliasetaatti | 100 ml | 85666.180E | |||
GC-standardi, n-heptaani | 100 ml | 85667.180E | |||
GC-standardi, n-heksaani | 100 ml | 85668.180E | |||
GC-standardi, isobutyylimetyyliketoni | 100 ml | 85673.180E | |||
GC-standardi, metanoli | 100 ml | 85670.180E | |||
GC-standardi, metyylietyyliketoni (butanoni) | 100 ml | 85672.180E | |||
GC-standardi, 1-propanoli | 100 ml | 85675.180E | |||
GC-standardi, 2-propanoli | 100 ml | 85676.180E | |||
GC-standardi, metyylitertiääributyylieetteri | 100 ml | 85671.180E | |||
GC-standardi, 2,2,4-trimetyylipentaani | 100 ml | 85674.180E | |||
GC-standardi, tetrahydrofuraani (THF) | 100 ml | 85677.180E | |||
GC-standardi, tolueeni | 100 ml | 85678.180E |