Suojakäsineet
Mekaanisilta vaaroilta ja kemikaaleilta suojaavat käsineet
Laajasta käsinevalikoimastamme löydät täydelliset suojakäsineet erilaisiin käyttötarkoituksiin – kuten kaikissa tuotteissamme myös käsineissä kiinnitämme erityistä huomiota hyvään istuvuuteen ja vaadittuun suojausluokkaan.
Phynomic XG käsineet
Erittäin kestävät, mutta kuitenkin joustavat käsineet mahdollistavat erittäin hyvän otteen kosteissa ja erittäin liukkaissa olosuhteissa.
phynomic C5 viilloilta suojaavat käsineet
Tason C viilloilta suojaavat käsineet, joissa on neulosresori ja vesipohjaisella polymeerilla tehty pinta kämmenissä ja sormenpäissä.
Rubiflex SXG kemikaalinkestävät käsineet
Kemikaalinkestävät käsineet nitriili-butadieenikumipäällisellä antavat otteelle hyvän pidon kuivissa ja märissä olosuhteissa
unchem 3300 kemikaaleilta suojaavaa käsinettä
Kemiakaaleilta suojaavat, erittäin kosketusherkät käsineet.
C500 XG
Viilloilta suojaavat käsineet Bamboo Twinflex -teknologialla, joka mahdollistaa erinomaisen käyttömukavuuden ja täydellisen hengittävyyden.
u-chem 3200
Slim-fit-muotoillut, luotettavat kemikaaleilta suojaavat käsineet erinomaisella otteen pitävyydellä ja joustavuudella