Käsineet, teollisuus, uvex phynomic XG
Toimittaja: UVEX
6007009 6007007 6007008 6007010 6007011 6007006 6007012 6007005
112-4425EA 72.1 EUR
112-4425 112-4423 112-4424 112-4426 112-4427 112-4523 UVEX6007012 UVEX6007005
Käsineet, teollisuus, uvex phynomic XG
Käsineet
Uvex phynomic XG -käsineissä on luokkansa pitävin ote öljyjä käsiteltäessä. Polyamidi–elastaanikäsineissä on innovatiivinen, vesipohjainen Xtra Grip -polymeerivaahtopinnoite, joka on myös erittäin joustava ja kestävä.
  • Päästävät nesteitä läpi hyvin hitaasti, mikä lisää ihosuojaa
  • Kestävät hyvin hankausta, hyvä sormituntuma
  • Luonnollinen kosketustuntuma: käsine on kuin toinen iho
  • Joustavat käsineet vähentävät käsien väsymistä
  • Eivät sisällä allergeeneja, käsineiden valmistuksessa ei ole käytetty haitallisia aineita
  • Sopivat myös erittäin allergisille käyttäjille
Käsineet soveltuvat tarkkaan tai tavalliseen kokoonpanotyöhön, yleisiin huoltotehtäviin ja tarkkuutta vaativiin tehtäviin. Niitä voi käyttää kosteissa ja erittäin öljyisissä oloissa.
Sertifikaatit: EN 388:2016 (4121X)
Sertifioitu Oeko-Tex® 100 -standardin mukaan