Esittelyssä testo 440, monitoiminen ilman virtausnopeuden ja sisäilman laadun mittauslaite
Tiukimpien vaatimustesi mukainen ilman virtausnopeuden ja sisäilman laadun (IAQ) valvonta
°C – °F – CO2 – CO – %rF –%rH – fpm – m/s – hPa – lx
Miltä kuulostaisi kertainvestointi ilman virtausnopeuden ja sisäilman laadun mittauslaitteeseen – ja mahdollisuus laajentaa sitä helposti tärkeimpien sovellustesi mukaan?
Tämä ilman virtausnopeuden ja sisäilman laadun mittauslaite on luotettavasti tiukimpien laatuvaatimusten ja turvallisuussäädösten mukainen.
  • Yksi laite riittää kaikkiin tärkeisiin ilman virtausnopeuden ja sisäilman laadun mittaustarpeisiin
  • Intuitiivinen langaton anturi, johon on nopea ja helppo vaihtaa useita digitaalisia anturipäitä
  • Paras tuotteiden saatavuus – digitaaliset anturit voidaan kalibroida ilman laitetta
  • Tarkka, DIN EN 14175-3/-4 -standardin mukainen laboratorion vetokaappien ilmavirran mittaus
  • Erittäin tarkat mittaustulokset erityisesti puhdastiloihin
Lisätietoja
testo 440
Laboratoriosetti
testo 440 ilman virtausnopeuden ja sisäilman laadun (IAQ) mittauslaite sisäisellä muistilla ja tietojen vientitoiminnolla. Toimitetaan langoitetulla PT100-pinnoitetulla mittauspäällä syövyttäville materiaaleille ja testo 440:n peruskotelolla ja yhdellä mi
Hiilidioksidianturisarja + BT
Testo 440 – ilman virtauksen ja sisäilman laadun mittauslaite / Hiilidioksidianturi, jossa Bluetooth ja lämpötila- ja kosteusanturi / Peruskotelo testo 440:lle ja 1 anturille
Kosteusmittaussarja + BT
Testo 440 – ilman virtauksen ja sisäilman laadun mittauslaite / Kosteus- ja lämpötila-anturi, jossa Bluetooth / Peruskotelo testo 440:lle ja 1 anturille
Erikoissarja
Testo 440 – ilman virtauksen ja sisäilman laadun mittauslaite / Hiilidioksidianturi, jossa Bluetooth ja lämpötila- ja kosteusanturi / Peruskotelo testo 440:lle ja 1 anturille
Kuumalankasarja
Testo 440 – ilman virtauksen ja sisäilman laadun mittauslaite / Hiilidioksidianturi, jossa Bluetooth ja lämpötila- ja kosteusanturi / Peruskotelo testo 440:lle ja 1 anturille
16 mm:n siipianturisarja
Testo 440 – ilman virtauksen ja sisäilman laadun mittauslaite / Hiilidioksidianturi, jossa Bluetooth ja lämpötila- ja kosteusanturi / Peruskotelo testo 440:lle ja 1 anturille
100 mm:n siipianturisarja + BT
Testo 440 – ilman virtauksen ja sisäilman laadun mittauslaite / Hiilidioksidianturi, jossa Bluetooth ja lämpötila- ja kosteusanturi / Peruskotelo testo 440:lle ja 1 anturille
Tuotevalikoima