Laaja valikoima Keystonen Tyvekistä valmistettuja farmaseuttisia sterilointipakkauksia (kannet, pussit jne.).
Standardoi laitteiden valmistelu sterilointia varten ja säästä aikaa ja rahaa.
Laaja valikoima puhdastilamaskeja, pusseja ja suojia, kuten sterilointitarvikkeita, autoklaavitarvikkeita ja laiteosien kääreitä, jotka suojaavat lääke- ja biofarmasian tuotannossa käytettäviä puhdistettuja laitteita kontaminaatiolta.
Täyttää EU:n hyvän tuotantotavan (GMP) liitteen 1 päivitetyt vaatimukset. Kohdassa 8.56 todetaan, että höyrysteriloitujen osien on oltava kuivia, mutta usein käytetty hanhenkaulapussin sulkemismenetelmä voi sitoa kosteutta. Yhteensopiva farmaseuttisten vaihto-osien höyrysterilointiin käytettävien Keystonen Tyvek-pussien kanssa.