Miten letkut liitetään vakiomallisiin Masterflex L/S -pumpunpäihin?
Videoyhteenveto
Video, jossa esitellään miten silikoni- ja Tygon-laboratorioletkut ladataan oikein vakiomalliseen Masterflex L/S -pumpunpäähän.
Vaiheet
Esiliittäminen
- Valitse vakiomallinen L/S-pumpunpää ohutseinäisille tai paksuseinäisille letkuille
- Varmista, että "työntölevyt" ovat roottorin kummallakin puolella
- Paikanna letkuavain ja aseta se sivuun
- Letkuavain venyttää ja keskittää letkun oikein
Silikoni- tai Tygon-laboratorioputkien liittäminen
- Valitse haluttu letkun pituus
- Aseta letkujen liittimet ja puristimet
- Irrota yksi pään "päätykelloista"
- Käännä sitä niin, että portit ovat kämmenen kohdalla.
- Aseta letku porttiin käyttäen luonnollista kaarta
- Levitä se kahta ensimmäistä rullaa vasten
- Aseta letkuavain putken ja roottorilevyn väliin
- Käännä avainta ja liu'uta letkun yli toiselle puolelle pitäen letkua paikallaan
- Poista avain, kun olet valmis
- Aseta päätykello takaisin paikalleen ja kohdista molemmat
- Purista molemmat puoliskot yhteen. Älä purista letkua sormilla tai puolikkaiden väliin.
- Jos pumpunpään sulkeminen on vaikeaa, aseta letkuavain aukkoon ja käännä 1–2 kertaa
- Tarkasta, että letku on keskitetty pumpunpäähän
VINKKI: Jos avaimen kääntäminen tai pumpun sulkeminen on vaikeaa Tygon-letkujen kanssa, juoksuta vesipisaraa putken reunan yli. Tämä auttaa avainta liukumaan letkun yli helposti.
LISÄVINKKI: Kun olet valmis vaihtamaan letkut, aseta letkuavain aukkoon ja käännä 1–2 kertaa, jotta pumpunpää työntyy hieman erilleen ja letku on helpompi irrottaa.
Videon transkriptio
Ennen liittämistä
Nämä ovat vakiomallisia L/S-pumppuja. Jokainen pumpunpää on suunniteltu yhtä letkukokoa varten,millä varmistetaan optimaalinen sulkeuma ja suorituskyky. Tänään esittelen oikean tavan liittääMasterflex L/S -sarjan pumpunpään. Tarkastellaan kuitenkin ensin kahta vakiomallista L/S-pumppua. Tässä pumpunpäässä käytetään ohutseinäistä putkea. Siinä on rullat, jotka ulottuvat hieman levyn ohi. Tässä pumpunpäässä käytetään paksuseinäistä letkua. Siinä on rullat, jotka sijaitsevat aivan levyn sisäpuolella. Huomaa molemmilla puolilla olevat "työntölevyt" ja varmista, että molemmat työntölevyt ovat roottorin päällä. Tämä on putkiavain. Sitä käytetään pumpun lataamisprosessissa. Letkuavainta käyttämällä letku venytetään oikein ja keskitetään rullilla ja pumpun sisällä. Nyt liitetään pumpunpää!
Silikoniletkujen liittäminen tavalliseen pumpunpäähän
Valitse ensin haluamasi pituinen letku, jonka aiot asettaa pumppuun. Aseta letkuliittimet ja letkunkiristimet liittimien pitämiseksi paikallaan. Tämä on silikonimateriaalia. Huomaa, kuinka putkessa on luonnollinen käyrä. Tätä luonnollista käyrää kuormitetaan roottorilla. Irrota yksi "päätykelloista". Käännä sitä niin, että portit ovat kämmenen kohdalla. Aseta letku luonnollisella kaarella porttiin kahta ensimmäistä rullaa vasten, ja aseta tämä letkuavain putken ja roottorilevyn väliin. Huomaa, miten avain painaa letkun koteloon. Seuraavaksi tätä avainta käännetään koko matkan toiselle puolelle samalla kun putkea pidetään paikallaan peukalolla. Se painaa letkun tasaisesti pumppuun avaimen avulla. Siirrä peukaloa hieman ja irrota avain. Vaihda päätykello ja ole varovainen, ettet purista letkua ja linjaa sitä. Purista molemmat puoliskot yhteen ja varo samalla, ettei letku puristu puoliskojen väliin. Huomaa, että letku on nyt keskellä pumpunpäätä
Tygon-Lab-letkujen liittäminen vakiomalliseen pumpunpäähän
Tygon-letkut ovat hieman jäykempää materiaalia kuin silikoni. Toistetaan sama liittämismenettely, joka on tehty myös silikoniletkulle edellä. Tässä on pieni temppu, joka auttaa tämäntyyppisen materiaalin liittämisessä. Jos avaimen kääntäminen tai pumpun sulkeminen on hieman vaikeaa, käytä vesipisaraa ja juoksuta sitä putken reunan yli. Tämä auttaa avainta liukumaan letkun yli helposti. Joskus pumpunpään asentaminen takaisin paikalleen on hieman hankalaa. Aseta avain aukkoon ja käännä sitä yksi tai kaksi kierrosta. Tämä venyttää letkua hieman ja rentouttaa sitä. Pumpun pitäisi sulkeutua hieman helpommin. Varmista, ettet purista letkua ja että se on keskitetty. Jos letku ei ole täysin keskitetty, älä huoli, sillä kun asennat sen pumpun käyttölaitteeseen, letku keskittyy automaattisesti pumpun sisällä, koska käytit avainta ja venytit putken oikein.
Vielä yksi vinkki pumpun avaamisen helpottamiseksi, kun olet valmis vaihtamaan letkut. Työnnä letkuavain uudelleen aukkoon ja käännä sitä pari kertaa. Tämä työntää pumpun päätä hieman erilleen. Näin letku on helpompi ottaa pois
Viimeksi päivitetty:05.3.2021