Kestävät hygienia- ja jätehuoltoratkaisut
Seuraavassa on valikoima puhdistustarvikkeita sekä roiskeiden torjunta- ja jätehuoltotuotteita, jotka on suunniteltu maapallomme tulevaisuutta silmällä pitäen. Ne auttavat käyttämään vähemmän, kierrättämään enemmän tai tuottamaan vähemmän vaarallista jätettä – niillä kaikilla voi olla myönteinen vaikutus laboratorio- tai tuotantoympäristöön.
Rubbermaid-kierrätysastiat
Varmista, että kaikki yleinen jäte menee oikeaan jäteastiaan, jotta kierrätettävän jätteen määrä on optimaalinen.
Kierrätetyt r-MicronQuick-puhdistusliinat
Valmistettu jopa 70-prosenttisesti kierrätetystä korkealaatuisesta mikrokuituteknologiasta. Uudelleenkäytettävät liinat kestävät jopa 400 pesukertaa.
Chicopeen biohajoavat J-Cloth-liinat
Siirry käyttämään tätä biohajoavaa versiota suosikki J-Cloth--liinastasi. Nämä 100-prosenttisesti luonnonkuiduista valmistetut liinat ovat kompostoituvia ja värikoodattuja erilaisia siivoussovelluksia varten.
Kimberly-Clark WypAll® REACH™
Vähennä paperin kulutusta ja hävikkiä sekä paranna samalla hygieniaa, kun käytät näitä siirrettäviä keskisyöttörullien annostelijoita.
Diversey Sure®
Sure® on kattava valikoima kasvipohjaisia, 100-prosenttisesti biohajoavia* puhdistustuotteita, joiden ainesosat ovat ympäristöystävällisiä ja peräisin uusiutuvista luonnonvaroista.
Brady SpillFix
Kookoskuiturakeet hiilivetyjen, vesipohjaisten nesteiden ja aggressiivisimpien kemikaalien imeyttämiseen. Valmistettu 100 %:sesta kierrätysmateriaalista.
NewPig, ympäristöystävälli- nen vuotopakkaus
Uudelleenkäytettävä juuttipussi, joka sisältää ympäristöystävällisiä imeytysaineita, joiden valmistukseen on käytetty erittäin kierrätettyjä materiaaleja.
Econix Biobin®
Taitettavat, YK:n hyväksymät pahviset jäteastiat lääke-, tartuntavaarallisia, sytotoksisia, anatomisia, vaarallisia tai laboratoriojätteitä varten.
Jätepurkit
Jos vaarallinen laboratoriojäte on vietävä kaatopaikalle, varmista, että se on mahdollisimman tiivistä. Muovipurkit kutistuvat sisällön ympärillä autoklavoitaessa.