Ympäristöystävällisempiä ratkaisuja valvottuihin ympäristöihin
Puhdastila on luonnostaan ympäristötietoisuuden kannalta haastava ympäristö. Käytämme paljon energiaa ja turvaudumme kertakäyttötuotteisiin ja lisäpakkauksiin saastumisriskin vähentämiseksi. Muutosten tekeminen on myös vaikeaa, kun tietyt tuotteet on kirjattu toimintamenettelyihin tai niiden muuttaminen edellyttäisi uudelleenvalidointia. Markkinoille on kuitenkin tulossa useita uusia innovaatioita, joissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset. Jokainen askel kohti hiilijalanjäljen pienentämistä, olipa kyse sitten siitä, että käytämme vähemmän tai ostamme paremmin, on askel oikeaan suuntaan.
Puhdastilan puhdistusliinat
Contec Refibe
Ei-steriilit ja steriilit 100-prosenttisesti neulotut, pestävät puhdastilapolyesteriliinat, jotka on valmistettu 100-prosenttisesti kierrätetyistä muovisista vesipulloista. Jokaisen liinapakkauksen ansiosta kaatopaikalle joutuu yli 35 pulloa vähemmän.
Texwipe Revolve
Kuivia tai valmiiksi kostutettuja pyyhkeitä, moppisuojia ja tyynyjä, saatavana steriileinä ja ei-steriileinä. Valmistettu uudelleenkäytettävästä polyesterilangasta (rPET), joka on tehty muovisten vesipullojen kierrätysmateriaalista
Diversey Oxivir -liinat
Tuotteen aktiivinen ainesosa vetyperoksidi hajoaa ympäristöystävälliseksi vedeksi ja hapeksi. Liinat ja astiat ovat kierrätettäviä.
Puhdastilojen kiinteät laitteet ja pakkaukset
VWR PureImage -puhdastilapaperi
Kierrätyskelpoinen, koska lateksipinnoitetta ei ole, ja siinä on kestävämpi
EcoBond-puhdastilapaperi
Kierrätettävä versio BCR®-puhdastilapaperista. EcoBond® on valmistettu selluloosasta ja sitä suositellaan käytettäväksi ISO-luokissa 3–7.
Lattiat ja matot
VWR® PureStep -matot EnviroTack
Sisältää GMO-vapaata, uusiutuvaa kasvipohjaista materiaalia, joka vähentää CO2-päästöjä Valmistuksessa on käytetty 20-prosenttista erityisesti suunniteltua biohybridihartsia. Itsekiinnittyvät matot ovat myös kierrätettäviä käytön jälkeen
Älykäs kengänpohjien pesulaite
Poistaa tahmeiden mattojen tai kengänsuojusten tarpeen, mikä vähentää kertakäyttöjätettä. Helppo asentaa ja puhdistaa, suuri hiukkasten poistuma.
Micronova Novaclean -puhdistusaine
Kierrätettävissä sekä turvallisempi ihmisten ja ympäristön terveyden kannalta