Ohjelmat ja adapterit
Kaikki USB- ja HDMI/USB-kamerat tarvitsevat ohjelmiston, jonka voi ladata tuotesivuilta.
HDMI-kameroissa asetukset voidaan tehdä laitteessa hiirtä käyttämällä, kun niitä käytetään ilman tietokonetta.
Tablettikameroissa on tablettisovellus eivätkä ne siten tarvitse erikseen ladattavaa ohjelmistoa.
C-sovitin
C-sovittimet hyödyntävät mikroskoopin kolmiokulaarisen putken ja digitaalikameran välistä liitäntää.
Sovittimilla on erilaiset suurennusominaisuudet. On tärkeää valita oikea adapterisuurennos, joka määräytyy kameran tunnistimen koon mukaan.
Lataa valitsinopas, jonka avulla voit löytää oikean liitännän VWR®cameran ja VisiScope® mikroskooppien välille.
Ohjelmistoversiot
VisiCam® Vision Lite Soft on havainnollisin ohjelma perustarpeisiin: ottaa kuvia ja suoratoistovideoita, suorittaa lineaarisia mittauksia, tuottaa laajoja raportteja.
VisiCam® Proview Soft on ammattilaisten kuva-analyysiohjelma, jossa on paljon lisäparametreja.
VisiCam® kuvien analyysiohjelma: Havainnollinen ohjelma kuvien ammattimaiseen analysointiin.
Tästä löydät yleiskatsauksen ohjelmiston ominaisuuksista ja valitsimen, jonka avulla löydät oikean ohjelmiston kameraan.
Ohjelmiston voi ladata maksutta kameroiden tuotesivuilta.
Kamerat ja ohjelmistot
Kamera | Visicam Vision Lite (maksuton lataus) |
Visicam Vision Proview (maksuton lataus) |
Visicam Image Analysis (maksuton lataus) |
Kamera VisiCam® B5 | X | ||
Kamera VisiCam® 3 + | X | ||
Kamera VisiCam® 5 + | X | ||
Kamera VisiCam® 16 + | X | ||
Kamera VisiCam® 20 + | X | ||
Kamera VisiCam® 6 + | X | ||
Kamera VisiCam® P6 | X | X | |
X | |||
Kamera VisiCam® MET 5000 | X | ||
Kamera VisiCam® HRS 14 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI5 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI6 | X | ||
Kamera HDMI / USB VisiCam® HDMI HP | X | X | |
WiFi-/USB-kamera VisiCam® 83 | X | ||
Langaton tablettikamera VisiCam® TC 20 + | Ohjelmistoversio tabletille | ||
Tabletti TC 210 | X | X |
Ohjelmisto ja kuva-analyysi
Ominaisuudet | Vision Lite |
Proview | Kuva-analyysi |
Käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, monikielinen | Kyllä, 8 kieltä | Kyllä, 8 kieltä | Kyllä |
Ottaa stillkuvia ja suoratoistovideoita | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kuvat tallennetaan eri muodoissa | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Kuvien pinoamismenetelmä | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Ristikon lisääminen | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Lineaaristen mittausten suorittaminen (viivat, ympyrät, suorakaiteet, monikulmiot, kulmat, ....) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Oikeat mittaukset helpon kalibroinnin avulla | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Mittaustulosten tallennus | Kyllä | Kyllä | |
Kattava tietojen siirto (sisältäen huomautukset ja mitat) | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Laajojen raporttien luonti | Kyllä | Kyllä | Kyllä |
Valko-mustatasapaino | Ei | Kyllä | Kyllä |
Kuvausaika | Ei | Kyllä | Kyllä |
Värikanavien säätö, kontrasti, saturaatio, kirkkaus | Ei | Kyllä | Kyllä |
Useiden kameroiden hallinta | Ei | Kyllä | Kyllä |
Täydellisesti mukautettava graafinen käyttöliittymä (salasanasuojaus ... ) | Ei | Kyllä | Ei |
Fluoresenssikuvantaminen "pixel shift" -toiminnolla | Ei | Kyllä | Kyllä |
High Dynamic range ( HDR) kuvantaminen | Ei | Kyllä | Kyllä |
Extended depth of focus (EDF) | Ei | Kyllä | Kyllä |
Kuvien liittäminen yhteen | Kyllä | Kyllä | |
Live- ja tallennettujen kuvien vertailu | Kyllä | ||
Intervallikuvaus | Kyllä | ||
Laskenta | Kyllä |