Kontaktimaljat ja-levyt
Kontaktimaljat on pakattu kaksin- tai kolminkertaiseen pakkaukseen. Saatavana neutraloivan TLHTh:n (Tween, lesitiini, histidiini, tiosulfaatti) kanssa, mukana toimitetaan säteilytyksen sertifikaatti.
Laskeumamaljat on säteilytetty aktiivista tai passiivista ilman valvontaa varten. Toimitetaan blisteri- tai tavallisessa pakkauksessa.
Tuotevalikoima
Kontaktimaljat
Helppo ja tehokas tapa pintojen mikrobiologisen kontaminaation havaitsemiseen.
Näytteenottolevyt
Näytteenottolevyjen avulla voidaan turvallisesti, luotettavasti, edullisesti ja nopeasti testata pintojen ja nesteiden mahdolliset bakteerit, hiivat ja homeet...
Mini-inkubaattori
Pienikokoiset inkubaattorit näytteenottolevyjen inkubointiin.