Desinfioinnin valvonta
Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset testiliuskat puhdistuksen ja desinfioinnin tarkistamiseen elintarviketeollisuudessa ja siihen liittyvillä teollisuuden aloilla.
Merckoquant (MQ) tarjoaa kvalitatiivisia liuskoja, jotka käyttävät väriasteikkoa ja ilmoittavat parametrin pitoisuusalueen sekunneissa ilman tarvetta muille reagensseille.
Reflectoquant (RQ) tarjoaa kvantitatiivisia liuskoja, jotka mitataan pienessä RQflex® 10 -reflektometrissä - tulokset saadaan alle minuutissa.