Miele-pesukoneet laboratorioihin
Miele Professional tarjoaa laboratoriopesukoneidensa, erityiskäsittelyohjelmiensa ja täydellisesti yhteensopivien lisätarvikkeidensa avulla kattavia järjestelmäratkaisuja erityyppisten laboratoriolasitarvikkeiden käsittelyyn analyysikokeita varten. Näillä ratkaisuilla saat toistettavia tuloksia seuraavien alojen haastavimmissakin käyttökohteissa: orgaaninen, epäorgaaninen ja fysikaalinen kemia, biologia, mikrobiologia, sairaalalaboratoriot, apteekit sekä elintarvike- ja kosmetiikkateollisuus.
Alan asiantuntijana Miele tarjoaa asiakkaille malliversioita, joissa on monenlaisia pesuohjelmia, hyllyjä, moduuleja ja muita lisävarusteita.
Miele on 60 vuoden aikana hionut pesuohjelmat sellaisiksi, että löydät niistä aina laboratoriosi lasitarvikkeille sopivimman.
Mielen käytännölliset ja tehokkaat ratkaisut ovat looginen valinta kaikille laboratoriokäyttäjille.
Miele-laitteiden edut:
  • Kaikkien käsittelyprosessien täydellinen dokumentointi takaa korkeimman turvallisuustason.
  • Uudet modulaariset korit ja lisäosat tekevät laitteista entistä monipuolisempia ja intuitiivisempia
  • Pesee täydellisesti: patentoidun nopeussäätöisen kiertopumpun tuottama vedenpaine on juuri sopiva pesuohjelman kaikissa vaiheissa
  • Korkeat hygieniastandardit: jäämiä ei pääse kerääntymään, sillä kammio on tasaisesti hitsattu, sen kulmat ovat koverat ja lämmityselementit on siirretty kammiosta
  • Yksilölliset ratkaisut: monipuoliset ominaisuudet erilaisiin käyttötarkoituksiin
Tarvitsetko laboratoriolasin pesukoneen?
Pienikokoiset laboratoriolasin pesukoneet
Miele Professionalin laboratoriolasin pesukoneet ovat kaupallisen luokan ratkaisu analyyttisten kokeiden laboratoriolasitarvikkeille.
SlimLine laboratoriolasin pesukoneet
Uusilla SlimLine-laboratoriolasinpesukoneilla, tehokkailla käsittelyohjelmilla, täydellisesti yhteensopivilla ProCare Lab -prosessikemikaaleilla ja käytännöllisillä lisävarusteilla Miele tarjoaa kattavan ja järjestelmällisen ratkaisun laboratoriolasitarvikkeiden käsittelyyn analyyttisiä kokeita varten. Mielen insinöörit ovat yhdessä käyttäjien kanssa kehittäneet yksilöllisiä ratkaisuja jokapäiväisten laboratoriohaasteiden ratkaisemiseksi.
Suuret laboratoriolasin pesukoneet
Uusi PLW 86 -malli asettaa uudet standardit suorituskyvyn ja käyttäjäystävällisyyden suhteen. Tämä täysin uusittu pesujärjestelmä on huomattavasti suorituskykyisempi kuin edellinen mallisarja. Vaihtuvanopeuksisen pumpun ansiosta pesujärjestelmä voi säätää kiertopaineen ja vedenkulutuksen kulloisenkin kuorman mukaan.
Haluan enemmän tietoa
Tuotevalikoima
MIELE Quality
Lasitarvikkeiden laadukkaaseen, käyttöiän säilyttävään käsittelyyn.
DURAN Group suosittelee Mielen
pesu- ja desinfiointikoneita
MIELE Guarantee
Mielen After Sales -palvelu: taatusti turvallista ja luotettavaa
Asiakkaan tarpeisiin mukautettu kunnossapito
MIELE Services
Asiantuntevat tekniikan ammattilaiset
Varaosia jopa 15 vuotta oston jälkeen
Paikallinen palvelu