Ultraäänihauteet
Ultraäänipuhdistus on herkille tarvikkeille parhaiten sopiva vaihtoehto.
Tässä puhdistusmenetelmässä käytetään ultraääntä (yleensä 15–400 kHz). Tehokas puhdistus tapahtuu nk. kavitaatioilmiön avulla, kun liuokseen syntyy epäpuhtauksia irrottavia kavitaatiokuplia, joiden sisällä on korkea paine (yli 1000 atm).