Kaasukromatografia
Kaasukromatografia on tärkeä analyysitekniikka, jolla voi erotella ja kvantifioida monia erilaisia näyteseoksia ja jolla saa erittäin luotettavia tuloksia pitkään. Vaikka sitä käytetään erityisesti elintarvike-, ympäristö- ja kemianteollisuudessa, sitä voi soveltaa moniin muihinkin käyttötarkoituksiin. Tekniikassa injektoidun näytteen kantoaineena toimii kaasu, tavallisesti typpi, vety tai helium.
Avantor® - Hichrom GC stationary phase guide
View Avantor® Hichrom GC products
Avantor® Hichrom GC column Cross reference guide