Bollé Safety
Bollé Safety - optikon määräämät linssit - hyödynnä sertifioidun laboratorion erinomaista asiantuntemusta sekä asiantuntevia muotoilijoita ja teknikkoja. Tarkkaan suunnitellussa valikoimassa on monia erilaisia muovi- ja metallikehyksiä, jotka suojaavat optimaalisesti. Tuotesarjaan kuuluu erilaisia kehyksiä, jotka voidaan sovittaa neljään eri linssityyppiin (yksi-, kaksiteho, progressiiviset tai degressiiviset) ja kolmeen erilaiseen linssimateriaaliin (polykarbonaatti, CR39 tai mineraalilasi).
Saat lisätietoa lataamalla Bollé-esitteen
All Inclusive Prescrription Pack (Cat. No. BOLERXPACK) - helppo tapa tilata jopa kymmenet optikon määräämät suojalasit. Lataa napsauttamalla pdf-tiedosto.
Bollé’s All Inclusive Prescription Pack on helppo tapa hankkia optikon määrämät suojalasit yhdellä kertamaksulla. Jokainen pakkaus sisältää 10 yksilöllistä optikon määräämää silmälasipakkausta, joissa jokaisessa on määräyslomake, ennakkomaksutosite ja reseptikulut, ja niillä saa Bollén vakiokehykset - yksiteho- tai moniteholinsseillä.
Kun tuote on kerran ostettu, henkilö ottaa yhden paketin mukaansa käydessään paikallisella optikolla, joka tarkstaa muodon ja lähettää sen käsiteltäväksi. Kun kehykset ovat valmiit, optikko ilmoittaa käyttäjälle, että ne ovat noudettavissa.