Laboratorion kemikaaliturvallisuus
Turvallisuus on ensisijaista, kun työskennellään erityisesti vaarallisten kemikaalien parissa. Asianmukaiset henkilönsuojaimet ovat tietysti pakollisia, mutta saatavilla on muitakin tuotteita, joilla voi edistää laboratorion turvallisuutta:
- Kemikaalien käsittely – helposti käsiteltävissä ja turvallisissa astioissa säilytettävät tuotteet parantavat turvallisuutta
- Voit varautua rikkoutumisiin tai roiskeisiin pitämällä asianmukaiset imeytysaineet ja imeytysliinat lähettyvillä
- Käyttämällä entistä turvallisempia kemikaalivaihtoehtoja ja tarkkailemalla haitallisia jäämiä voit välttää tarpeettomat riskit
- Työpöytäsuojus ja turvallinen annostelu
- Kemikaalien asianmukainen säilytys ja vaaramerkinnät
Lisäsimme tälle sivustolle hyödyllisiä usein kysyttyjä kysymyksiä sekä tietoa REACH- ja CLP-asetuksista. Voit lukea kemikaalien käsittelyyn liittyviä ohjeita ja ladata teknisen oppaan. Löydät linkit käyttöturvallisuustiedotteiden hakutoimintoon sekä linkin turvallisuustuotteisiin liittyvään kirjallisuuteen.
Watch the "Understanding chemicals to create a safer lab" webinar:
Turvalliset pakkausvaihtoehdot
Liuottimet ja hapot muovipulloissa
AnalaR NORMAPUR® -hapot ja -liuottimet myydään turvallisissa, lähes särkymättömissä, ympäristöystävällisissä ja kevyissä muovipulloissa, joita on helppo käsitellä.
Pinnoitetut lasipullot hapoille
Erityisesti hapoille tarkoitettujen Safebreak-pullojen polyeteenipinnoite säilyy ehjänä, vaikka lasi särkyy.
Alumiinipullot HPLC-liuottimille
Rikkoutumattomissa, kevyissä ja helposti käsiteltävissä alumiinisäiliöissä liuottimet säilyvät erittäin puhtaina.
Turvalliset pullokorit
Värikkäät ja käytännölliset turvakorit happojen, emästen ja liuottimien kuljetukseen.
Turvalliset laboratoriokemikaalit
Silikageelit
Vaikka silikageelit ovat turvallisia kuivausaineita, aiemmin niihin lisätyt kosteuden ilmaisimet eivät olleet.
Biohajoavat puhdistusaineet
LABWASH® Premium -tiivistepesuaineissa on tehokkaita ja riittoisia biohajoavia aineita. LABWASH®-tuotteet ovat hellävaraisia käyttäjille ja ympäristölle.
Ympäristöystävälliset liuottimet
Orgaaniseen synteesiin voi liittyä myrkyllisiä aineita. VWR Chemicals tarjoaa ympäristöystävällisempiä liuotinvaihtoehtoja: metyyli-2-tetrahydrofuraani, 1,3-dioksalaani, syklopentyylimetyylieetteri ja 1,3-propaanidioli voivat vähentää altistumista.
Vedettömät liuottimet
Valikoima erittäin puhtaita, vain hyvin vähän vettä sisältäviä liuottimia on valmistettu kosteudelle herkkiin orgaanisiin ja biotekniikan käyttötarkoituksiin.
Testiliuskat peroksidille
Peroksidille tarkoitettuja testiliuskoja käytetään epäorgaanisten peroksidien nopeaan havaitsemiseen vesipohjaisissa liuoksissa ja orgaanisissa liuottimissa.
Peretikkahappotestiliuskat
Peretikkahappotestiliuskoja käytetään jäljellä olevan peretikkahapon havaitsemiseen desinfioinnin jälkeen.
Turvallisuustuotteet ja -palvelut
Imeytysaineet ja imeytysliinat
Imeytysaineet ja -liinat auttavat laboratoriossa, jotta mahdollisten roiskeiden tai vuotojen puhdistus sujuu nopeasti ja tehokkaasti.
Turvamerkinnät
Kemiallisia aineita ja seoksia koskevien GHS-määräysten mukaiset turvamerkinnät ovat tarpeen, kun tehdään seoksia tai kuljetetaan näytteitä.
Työpöydän suojukset
Työpöydän suojukset suojaavat pöytätasoa syövyttäviltä roiskeilta, kuumilta näytteiltä ja laitteiden aiheuttamalta tärinältä.
Tutustu 15 yleiseen laboratoriokemikaaliimme ja niiden järjestämiseen
Usein kysytyt kysymykset
HAPOT
1. Mitkä aineet eivät sovi yhteen happojen kanssa?
- Etikkahappo ei sovi yhteen kromi(IV)oksidin, typpihapon, alkoholien, etyleeniglykolin, perkloorihapon, peroksidien ja permanganaattien kanssa
- Typpihappo ei sovi yhteen etikkahapon, aniliinin, kromi(IV)oksidin, syaanivedyn, rikkivedyn ja syttyvien nesteiden ja kaasujen kanssa
- Oksaalihappo ei sovi yhteen hopean ja elohopean kanssa
- Perkloorihappo ei sovi yhteen etikkahappoanhydridin, vismutin ja vismuttiseosten, alkoholien, paperin ja puun kanssa
- Rikkihappo ei sovi yhteen kaliumkloridin, kaliumperkloraatin ja kaliumpermanganaatin kanssa
2. Voinko käyttää GPR RECTAPUR® -sitruunahappoa (20273*) kahvinkeitinten kalkinpoistoon?
Kyllä Liuota lämpimään veteen (40...50 °C) mahdollisimman paljon kidemäistä sitruunahappoa kahvinkeittimen kalkinpoistoa varten. Dekantoi jäähtynyt liuos ja kaada liuos ilman sakkaa kahvinkeittimeen. Huuhtele kahvinkeitin kalkinpoiston jälkeen kerran tai kahdesti hanavedellä. Voit varmistaa, että keittimessä ei ole sitruunahappojäämiä, tarkistamalla huuhteluveden pH-liuskalla.
3. Kuinka käytän turvallisesti NORMATOM®-fluorivetyhappoa (83873* tai 85029*)?
Seuraavat seikat takaavat fluorivetyhapon turvallisen säilytyksen ja annostelun:
- Erittäin paksuseinämäinen pullo
- Erityinen turvakorkki ja -tiiviste
- Annostelijalla saat juuri tarvitsemasi määrän happoa ja varmistat, että pisaraakaan ei mene hukkaan
4. Kuinka hallitsen 70-prosenttisen AnalaR® NORMAPUR® ACS -perkloorihapon (20589*) räjähdysvaaraa?
Hyvin väkevä perkloorihappo on erittäin syövyttävää, mutta ei räjähdä herkästi. Normaalipaineessa sitä voi lämmittää kiehuvaksi suoraan liekin päällä. Perkloorihappo voi kuitenkin räjähtää, jos siinä on pieniäkään orgaanisia epäpuhtauksia tai se on kosketuksissa orgaaniseen aineeseen. Kontaminaation voi ehkäistä huolellisella säilytyksellä ja käsittelyllä.
5. Miksi VWR Chemicalsin muovipullossa toimittaman väkevän typpihapon käyttöaika on vain kaksi vuotta?
Kyseisessä ajassa väkevä typpihappo heikentää muovia ja saa muovipullon lopulta haurastumaan
6. Kuinka käytän turvallisesti 100-prosenttista AnalaR® NORMAPUR® -muurahaishappoa (20318*)?
Hyvin väkevä muurahaishappo hajoaa hitaasti hiilimonoksidiksi ja vedeksi. Kaasunmuodostus nostaa pullon painetta ja voi aiheuttaa räjähdyksen. Hajoamisreaktio kiihtyy alimmillaan 30 °C:n lämpötilassa. Siksi toimitamme muurahaishappoa pulloissa, joissa on erikoiskierrekorkki.
7. Miksi VWR Chemicals toimittaa 99-prosenttista typpihappoa (85851*, 85850*) erikoispakkauksessa, jossa on erikoiskorkki?
Valon ja lämmön vaikutuksesta savuava typpihappo on väriltään punaruskeaa. Höyryt lisäävät säiliön painetta ja voivat joissain tapauksissa saada astian räjähtämään. VWR Chemicalsin erikoiskorkkiin ja -pakkaukseen ei liity kyseisiä ongelmia.
PAKKAUKSET
8. Mikä ovat lasista ja suurtiheyspolyeteenistä (HDPE) valmistettujen pullojen edut ja haitat?
Turvallisista HDPE-pulloista on hyötyä, kun käytetään paljon happoja ja/tai huomioidaan hankintakulut. Laadukkaat HDPE-pullot sopivat yhteen erittäin puhtaan analyyttisen laadun (Analar NORMAPUR) kanssa, ja ne ovat edullisempia ja kevyempiä kuin lasipullot.
9. Mikä on EMBASAFE?
Lasin särkyessä polyeteenipinnoitetun pakkauksen käsittely on turvallista ja helppoa. Lasi on lisäksi erittäin puhdasta analyyttista laatua (Analar® NORMAPUR®), ja sen voi kierrättää kuten perinteisen lasipullon.
10. Kauanko aineet säilyvät polyeteenipulloissa?
Liuottimet: 5 vuotta
Hapot: 2 vuotta
MERKINNÄT JA CLP-ASETUKSET
11. Mikä on VWR:n seoksissa ja näytteissä olevien merkintöjen vähimmäiskoko?
12. Kuinka VWR:n merkintöjä tulkitaan?
Uusista monikielisistä merkinnöistä tarvittava tieto löytyy helposti ja nopeasti. Niissä on aina viimeinen käyttöpäivä avaamattomalle ja asianmukaisesti säilytetylle tuotteelle sekä kohta, johon voi merkitä vastaanottopäivän ja/tai pullon avaamispäivän.
Uudet merkinnät ovat CLP-asetuksen vaatimusten mukaisia. Tilan salliessa taatut tuote-eritelmät sisältyvät merkintöihin. Muutoin nykyiset VWR:n eritelmät ovat saatavilla osoitteessa vwr.com.
13. Kuinka kemikaaleja käsitellään turvallisesti?
Ennen vaarallisten kemikaalien käsittelyä on tarkistettava käyttöturvallisuustiedote ja suoritettava riskinarviointi.