Ohuimmat kemikaalienkestävät kertakäyttökäsineet
Microflex 93-260 uudistaa käsien suojauksen kemikaaleilta. Innovatiivisen kolmikerroksisen muotoilun avulla Microflex 93-260 suojaa työntekijöiden kädet luotettavasti kemikaaleja käsiteltäessä.
Innovatiivinen kolmikerroksinen muotoilu*
Ainutlaatuiset käsineet kolmikerroksisella rakenteella ja pehmeällä sisäosalla ovat suunnitellut erityisesti helppoa pukemista ja riisumista silmällä pitäen. Niiden joustava keskikerros suojaa maksimaalisesti hapoilta ja emäksiltä ja ulkopuoli suojaa parhaalla mahdollisella tavalla orgaanisilta liuotteilta. Koska käsineiden luja ulkopuoli kestää kauemmin vaativissa fysikaalisissa ja kemiallisissa olosuhteissa, työntekijöiden tarvitsee vaihtaa käsineitä harvemmin, mikä tehostaa tuottavuutta.
Kestävä suojaus kemikaaleilta
Tämä Microflexin 93-260 kestävä suojaus kemikaaleilta on sekä kemikaaleja koskevan suojauksen eurooppalaisen standardin EN 374 ja korealaisen standardin KOSHA vaatimusten mukainen. Syövyttävillä kemikaaleilla kuten rikkihappo, N heptaani, heksaanilla ja metanolilla suoritetuissa testeissä Microflex 93-260 on osoittanut erinomaisia läpäisyaikoja – usein parempia kuin kilpailijoiden tuotteilla.
Huipputason mukavuutta
Koska Microflex® 93-260 käsineet on valmistettu innovatiivisesta nitriili- ja neopreeni- komposiittimateriaalista, ne ovat paksuudeltaan vain 7,8 tuumaa (0,19 mm) ja niillä on kaikki kertakäyttöisten, roiskeita kestävien käsineiden edut: erinomainen mukavuus, sopivuus, kätevyys ja pitävyys. Nämä ominaisuudet yhdistettynä ergonomiseen muotoilutekniikkaan vähentävät käsien ja kyynärvarsien lihasten väsymistä ja tukevat siten työntekijöiden tuottavuutta, ne vähentävät kustannuksia aiheuttavien tapaturmien ja roiskeiden todennäköisyyttä.
* Kolmikerroksisten käsineiden valmistusprosessille on haettu patenttia.
Esitelehtiset
Tutustu videoihimme
![]() |
|||
Esittely Microflex 93-260 |