These systems use vacuum along with heat and vortex motion to help speed evaporation and provide an alternative to traditional centrifugal evaporation methods. The systems may be used with a broad range of aggressive chemicals. Heat is supplied by a dry block heating system that, unlike water baths, adds no potential source of contamination and requires no maintenance.
- Fast evaporation rates; water evaporates at a rate up to 0,75 ml/minute/tube
- Microprocessor controlled 1000 W dry block heating system up to +100 °C
- Microprocessor controlled vacuum level speeds evaporation
- PTFE-coated aluminium chamber, glass lid with Lexan® shield
- Up to nine different user-set programs, each with different parameter set points, may be stored in memory
- Parameters of time, heat, vortex speed and vacuum may be set
- Easy to read LCD display
RapidVap®-järjestelmään mahtuu 7 erilaista vaihdettavaa näytelohkoa, joiden näytetilavuus voi vaihdella vain muutamasta millilitrasta jopa 450 millilitraan. Samanaikaisesti voidaan ladata jopa 110 kpl 12 tai 13 mm:n putkia. Lisälohkoissa voi käyttää erityyppisiä putkia, kuten kartiomaisia sentrifugiputkia ja nestetuikepulloja.
Mikroprosessoriohjattu moottori ei tarvitse huoltoa, tasainen, vaihtelevanopeuksinen pyöritysteho jopa 1000 min⁻¹.
Ihanteellinen näytteiden valmisteluun erilaisissa sovelluksissa, mukaan lukien lääkekehitys, maatalouskemia, mykologiatestaus ja ympäristöanalyysit.
Toimitustiedot: Requires vacuum pump, block and glassware. Please contact your local Avantor sales office for details of suitable vacuum pumps.