Sentrifugikonsentraattorit, pöytämalliset, CentriVap®
Toimittaja: LABCONCO
7460030 7811030 7810033 7460035 7810030 7810031 7810032 7810034 7810035 7810036 7810037 7811035 7970030 7970035 7385030 7385035 7811031 7811036
531-0162EA 10200 EUR
531-0162 531-0168 531-0835 LBCP7460035 521-1545 521-1546 521-1547 531-0964 531-0965 53-10966 531-0967 LBCP7811035 531-0836 531-0968 521-1544 LBCP7385035 LBCP7811031 LBCP7811036
Sentrifugikonsentraattorit, pöytämalliset, CentriVap®
Haihduttimet Sentrifugaaliset haihduttimet
CentriVap®-tyhjiökonsentraattoreita on useita eri malleja. CentriVap® DNA -mallin kanssa toimitetaan kiinteä kalvopumppu (34 litraa/min), kaksi 177 ml:n lasista loukkua ja DNA-roottori (60×1,5/2,0 ml ja 72×0,5 ml). Lasikannellista mallia suositellaan sellaisten liuosten haihduttamiseen, jotka eivät ole yhteensopivia akryylin kanssa (muun muassa asetoni, asetonitriili, etanoli ja DMSO). Haponkestävää mallia suositellaan syövyttäville liuottimille (esimerkiksi TFA ja etikkahappo).
  • Kammio jauhepinnoitettu alumiinia, kammio PTFE-pinnoitettua alumiinia,