Tuttnauer laboratorioautoklaavit, D-sarja
Tuttnauer
Tuttnauer on valmistanut steriloimislaitteita yli 90 vuoden ajan. Sairaalat, tutkimuslaitokset, lääkäriasemat ja laboratoriot yli 140 maassa luottavat maailmanlaajuisesti johtavan sterilointi- ja infektiontorjuntaratkaisujen tuottajan Tuttnauerin autoklaaveihin.
PYYDÄ YHTEYDENOTTOATuttnauer laboratorioautoklaavit soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin monilla alueilla kuten tutkimuslaitokset, yliopistot, lääke-, elintarviketeollisuus, lääkinnällisten laitteiden ja biotekniikan teollisuus jne.
Kehittyneestä laboratoriosarjasta on saatavana erittäin laaja valikoima pöytämalleja (edestä ladattavia) ja pystymalleja (päältä ladattavia), joiden kammioiden tilavuus on 23...160 litraa, ja joiden yksittäiset mallit kattavat sterilointitarpeiden koko kirjon.
Autoklaavat voidaan varustaa sekä yleiskäyttöön että asiakkaiden erityiskäyttöön.
Laboratorioautoklaavien yleiset tekniset tiedot
- Korkealaatuinen kammio peilipintaisella ovella
- Kehittynyt ohjausjärjestelmä helppokäyttöisellä kolmen painikkeen ohjaustaululla
- Enimmillään 20 mukautettavaa vaiheohjelmaa
- Standardit USB- ja Ethernet-liitännät vaihetietojen helppoon siirtämiseen tietokoneelle
- Laboratoriokäyttöön: 2 siirrettävää PT100 lämpötila-anturia
Huomautus:: Kaikki 2840- ja basic 3850 -mallit vaativat yksivaiheisen syötön. 3850 huippumallit, kaikki 3870-, 5050- ja 5076-mallit vaativat 400 voltin 3-vaiheisen syötön.
Edestä ladattava (vaakasuuntainen)
![]() |
Perusmalli EL-D
|
Huippumalli ELC-G-D
|
Autoklaavit, edestä ladattavat, D-sarja
Päältä ladattavat (pystymalli)
![]() |
Perusmalli EL-D
|
Huippumalli ELVC-G-D
|
Kaikki mallit voidaan toimittaa lukuisilla lisävarusteilla
- Tehtaalla asennettavat lisävarusteet pitää tilata autoklaavin tilauksen yhteydessä
- Yleiset lisävarusteet ja -toiminnot
- Dokumentointitoiminnot: innovatiiviset R.PC.R -raportit (etätietokoneraportit)
Lataamalla pdf-tiedoston saat lisätietoa eri lisävarusteista
Tuttnauerilla on tarjolla laaja valikoima latauksessa käytettäviä varusteita.
- Lankakoreja ruostumattomasta teräksestä ja erikokoisia suljettavia säiliöitä kaikkiin autoklaavimalleihin.
- Nostolaitteita raskaiden esineiden helppoon lataukseen ja purkamiseen Nostolaite on siirrettävä tai autoklaaviin liitetty ja se on varustettu kääntövarrella, jota on helppo ohjata joka suuntaan. Lisäksi se on varustettu elektronisella etäohjaukselle kaikkien latausten sujuvaan käsittelyyn.
- Latausvarusteet: latauskärryt ja siirtovaunut kiskoilla lataus- ja purkamisvaiheiden helpottamiseen. Valmistettu korkealaatuisesta ja kestävästä ruostumattomasta teräksestä. Säädettävät latauskärryt kulkevat siirtovaunulta sisäkammion kiskoille siten, että raskaita kuormia on helppo käsitellä.