Laitteet ja lisävarusteet TLC- ja HPTLC-sovelluksiin
Laboratorion ohutkerroskromatografiassa (TLC tai HPTLC) tarvitaan erilaisia välttämättömiä tuotteita. Avantor® tarjoaa laajan valikoiman TLC-/HPTLC-laitteita ja -lisävarusteita, mukaan lukien säiliöt, applikaattorit, kehittimet, sumuttimet ja sorbentit.
Instrumentointi – Supelco® TLC Explorer -dokumentointijärjestelmä
Ylivoimainen instrumenttiratkaisu luotettavaan TLC-levyanalyysiin. Laitteissa on kolme LED-valonlähdettä, jotka mahdollistavat nopean visuaalisen tarkastuksen tai ohjelmistopohjaisen analyysin ja kvantifioinnin. Lisäksi niillä voidaan analysoida yksi tai useampia levyjä.
TLC-kehityssäiliöt
Valmistettu vahvasta lasista, jossa on viistetyt reunat terävien vaarojen välttämiseksi. Läpikuultavat sivut tarjoavat esteettömän näkymän säiliön sisältöön.
TLC-levyjen applikaattorit
Kertakäyttöisiä kapillaareja on saatavana manuaalisiin tai automatisoituihin TLC-levysovelluksiin.
Sumuttimet
Useita vaihtoehtoja tasaisen suihkusumun aikaansaamiseksiilman pisaroiden ja roiskeiden muodostumista.
TLC-sorbentit
Saatavilla on erilaisia vakiomuotoisia ja modifioituja adsorbentteja fluoresoivilla indikaattoreilla tai ilman.
UV-valot ja -lamput
Valmistettu kevyeksi ja kestäväksi. Pitkäkestoiset lamput soveltuvat TLC-sovelluksiin.
TLC-levykehittimet
Sekä TLC- että HPTLC-lasikammioiden kanssa käytettäviksi suunnitellut TLC-levykehittimet mahdollistavat levyjen kehittämisen helposti ja tehokkaasti. Tietyissä malleissa on älykkäitä järjestelmiä, jotka varoittavat käyttäjää, kun haluttu kehitysetäisyys on saavutettu.