Kosteusanalyysi
Kosteusanalyysi on tärkeä analyysi laadunvalvonnassa ja tuotannonvalvonnassa sekä tuotekehitystyössä monilla teollisuudenaloilla, kuten lääke- ja elintarviketeollisuudessa jne.
Kosteus voi vaikuttaa tuotteen säilyvyyteen, mutta se vaikuttaa huomattavasti myös muihin käyttöominaisuuksiin. Kosteusanalysaattorit ovat nopea vaihtoehto perinteiselle uunikuivausmenetelmälle.
VWR:llä on tarjolla oman tuotemerkkinsä lisäksi tunnettujen tuotemerkkien, kuten Sartorius ja Ohaus, kosteusanalysaattoreita, joilla kaikilla on omat erityisominaisuutensa erilaisiin käyttötarpeisiin.
- Infrapuna- tai halogeenilämmityksellä saadaan nopeasti tuloksia
- Keraamiset tai kierukkakvartsilämmityselementit mahdollistavat tarkat mittaukset
Saatavana myös verifioituja malleja (OCE) lakisääteisen metrologian käyttöön.
Tuotevalikoima
Kosteusanalysaattorit, VWR®
Edullinen valikoima kestäviä kompakteja instrumentteja perusmittauksiin.
Kosteusanalysaattorit, Ohaus
Keskeisinä ominaisuuksina tarkkuus ja helppokäyttöisyys: rutiininomaiseen ja ammattilaiskäyttöön.
Kosteusanalysaattorit, Sartorius
Premium-laatua, jonka keskiössä on suuri tarkkuus: perus- ja ammattilaiskäyttöön.
Punnitus- ja kuivausastiat
Kestävät alumiiniastiat, jotka sopivat käytettäviksi useimpien kosteusvaakojen ja kuivaimien kanssa.