Ohaus
Ohausilla on monenlaisia teollisuusympäristöihin sopivia vaakoja. Pienet ja selkeät, HACCP-yhteensopivat vaa'at soveltuvat elintarvikekäyttöön, kun taas tehokkaat ja kestävät moduulimallit ovat paras valinta erikoistarkoituksiin, sillä niissä on muun muassa kappalelaskenta- ja tarkistuspunnitustoiminnot.
Ranger® 7000
Selkeyttävät monimutkaisimpiakin teollisuusprosesseja.
- 10 edistynyttä toimintatilaa vaativaan käyttöön. Lisävarustepakkaus antaa mahdollisuuden oheislaitteiden ja/tai punnituslevyn hallintaan.
- 1 sekunnin stabiloitumisajalla ja tarkalla näytöllä (75 000 tai 350 000 d) saat tuloksia nopeasti ja tarkasti
- Modulaarisissa vaaoissa on kestävä IP 54 -luokan metallirunko ja tiivis metallinen näyttöalue
- Kapasiteetti (punnitusalue): 3...60 kg; tarkkuus (alue) 0,01...10 g.