Jalkojen suojaus
Työpaikalla käytettävät jalkineet on valittava sen mukaan, miltä mahdollisesti vammoja aiheuttavilta tekijöiltä niiden on suojattava. Esimerkkejä:
- putoavien, vierivien tai leikkaavien esineiden osuminen
- kengänpohjan tai -päällisen läpi tunkeutuvat esineet (terävien esineiden päälle astuminen)
- staattinen sähkö ja sähköön liittyvät riskit
- kemikaaleille ja biologisille materiaaleille altistuminen
- äärilämpötiloille (kylmä ja kuuma) ja sulalle metallille altistuminen
- märät ja liukkaat pinnat
VWR:llä on laaja valikoima turvajalkineita niin teollisuuden, kaupan alan kuin julkisen sektorin töihin, teräskärkisistä saappaista mukaviin peruskenkiin. Lisäksi saatavilla on turvallisuutta ja käyttömukavuutta parantavia lisätarvikkeita.