DURAN® laboratoriopullot
DURAN® on kehittyvä prosessi ja sille on ominaista erilaistuminen ja laajentuminen. Sen keskeinen osa on alkuperäinen GL 45 laboratoriopullo, joka on valmistettu borosilikaattilasista 3.3. Pullosta voi helposti lukea asteikon ja siinä on suuri, merkintää helpottava etikettialue, poltetusta erittäin kestävästä keraamisesta materiaalista.
Borosilikaattilasi 3.3 on mielenkiintoinen materiaali, joka tarjoaa lukemattoman määrän suunnittelumahdollisuuksia. Sen tärkeimpiä ominaisuuksia ovat erinomainen kemiallinen kestävyys, hitaat reaktio-ominaisuudet, läpinäkyvyys, korkea käyttölämpötila, minimaalinen lämpölaajeneminen ja siitä syystä erittäin hyvä lämpöshokin kestävyys.
GL 45 laboratoriopullon käyttöönotosta lähtien vuonna 1972 DURAN® pulloja on kehitetty ja parannettu johdonmukaisesti. Tällä hetkellä on saatavana laaja valikoima korkeatasoisia tuotteita ja järjestelmiä. Lukuisat DURAN®-mallit ja kattavat alkuperäisvarusteet mahdollistavat lähes rajattomat sovellukset.
DURAN® reagenssipullot
Alkuperäiset pullot ja laboratorioklassikot - DURAN® reagenssipullo.
Alkuperäinen - DURAN® GL 45 pullot
Monikäyttöiset ja korkealaatuiset laboratorioiden standardipullot on valmistettu erittäin puhtaasta borosilikaattilasista 3.3.
Älykäs - DURAN® YOUTILITY
Alkuperäisen pullon parhaat ominaisuudet säilyttäen tämän seuraavan sukupolven laboratoriopullon ominaisuuksia, käyttöturvallisuutta ja osia on parannettu.
Puhdas - DURAN® PURE
Valikoima korkealaatuisia pulloja ja korkkeja, jotka on kehitetty lääteteollisuuden tarpeisiin.
Kalteva asento - DURAN® TILT
Kätevä, uudelleenkäytettävä pullo soluviljelyaineen preparointiin.
Tilaa säästävä - DURAN® SQUARE
Suljettu, kätevä pakkaus on tämän tilaa säätävän muodon etu.
Laajennettu - DURAN® GLS 80®
Kaikki alkuperäisen GL 45 DURAN® pullon ominaisuudet, lisäetuna suurempi suuaukko.
Eristetty - DURAN® kahdella seinämällä
Ulkoisen lasisuojuksen ansiosta pullon sisältöä voidaan lämmittää tai jäähdyttää helposti ilman ristikontaminaation vaaraa.
Suojaava - DURAN® protect
Ulkopinnan turvallisuutta lisäävä muovipinnoite suojaa sekä käyttäjän että sisällön pullon rikkoutumiselta.
Kestävä - DURAN® pressure plus+
Entistä kestävämpi pullo on turvallinen valinta tyhjiötä tai kohtuullista painetta edellyttäviin käyttötarkoituksiin.
Sekoitusreaktori - DURAN®
Erinomainen pullo tehokkaaseen sekoittamiseen, jonka etuna on lisäksi GLS 80® pullon suuri suuaukko.
UV-suojattu - DURAN® meripihka
Sulatettu ulkoinen meripihkakerros suojaa sisällön fotolyysin vaikutuksilta.