Cphnano
Päivitä ja laajenna nykyisen spektrofotometrisi toimintoja – digitaalinen laboratorioanalyysi ja seuraavan sukupolven UV/Vis for lab 4.0.
NanoCuvettes™ avaa spektrofotometrin koko potentiaalin, ja SpectroWorks™ optimoi ja automatisoi UV/Vis-instrumenttien työnkulun.
Kun taittoindeksi voidaan mitata etikettivapaasti, voit parantaa sekä analyysin valikoimaa että laatua. 
NanoCuvette™ One ja S sisältävät kaikki kyvettien perusominaisuudet, mutta enää et tarvitse mikrotilavuutta, refraktometriä tai DLS-instrumenttia. Voit tehdä vankkoja proteiinikonsentrointeja tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä entsyymien kinetiikkaa varten ilman etikettejä tai kromoforeja. NanoCuvette™ S:n avulla voit nyt tehdä myös hiukkasten/solujen koon ja pitoisuuden spektrofotometrisen kvantifioinnin. 
Nanoteknologian avulla ja analysoimalla tietoja pilvipalvelussa saat nopeampia ja tarkempia tuloksia laboratoriossa sekä pienennät samalla alkuinvestointeja.
Työnkulun digitalisointi auttaa myös puoliautomatisoimaan rutiininomaisia QC-analyysejä sekä minimoimaan tietojen hankkimiseen ja siirtämiseen tarvittavan työmäärän.
Täytä verkkolomake, jos haluat, että sinuun otetaan yhteyttä tarjousta, esittelyä tai puhelua varten.
Pyydä tarjousta
SpectroLinkTM – digitalisoi UV/Vis-työnkulusi
SpectroLink™ yhdistetään spektrofotometriin, jolloin tulokset voidaan kerätä, analysoida ja poimia yhdellä helpolla työnkululla SpectroWorks™-verkkoalustan kautta. Suoratoista ja analysoi spektritietoja reaaliajassa tietokoneella, tabletilla tai matkapuhelimella. SpectroLink™ on digitaalinen linkki spektrofotometrin ja tietojenkäsittelyn välillä, jolloin on helppo keskittyä työhön eikä ohjaimiin ja ohjelmistoihin.
SpectroWorks™ – yksinkertaista UV/Vis-työnkulkuasi ja säästä työaikaa laboratoriossa.
SpectroWorks™ yksinkertaistaa spektrofotometrin työnkulun kolmivaiheiseksi prosessiksi, jonka avulla voit nopeasti hankkia, analysoida ja poimia tulokset. Se sisältää instrumenttivalosimulaatioita, jotka parantavat suorituskykyä ja helpottavat tietojen jakamista taulukkolaskentaohjelmien, sähköisten laboratoriokirjojen ja Pythonin jne. kanssa. SpectroWorks™ on vetämällä ja pudottamalla toimiva, helppokäyttöinen alusta kaikille UV/Vis-instrumenteille. SpectroWorks™-ohjelmiston avulla saat tulokset yhdellä napsautuksella muutamassa minuutissa, joten voit keskittyä työhösi. Analyysin jälkeen voit viedä tulokset laskentataulukkomuodossa tai muihin alustoihin API-avainten avulla. 
Lisätiedot
  • Käynnistä Spectroworks™
  • Tuotekuvaus
NanoCuvette™ One – proteiinien, entsyymien ja hiilihydraattien kvantifiointi ja kinetiikka
NanoCuvette™-tuotteella voidaan analysoida ei-absorboivien yhdisteiden pienempiä näytteitä ja useita eri pitoisuuksia. Se laajentaa spektrofotometrin ominaisuuksia ja mahdollistaa klassisen absorbanssin ja etikettivapaan spektroskopian taittoindeksin avulla. Enää et tarvitse mikrotilavuusmittaria tai elektronista refraktometriä, sillä NanoCuvettes™-tuotteen avulla voit tehdä vankkoja proteiinikonsentraatioita tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä entsyymikineettisiä tutkimuksia varten ilman etikettejä tai kromoforeja.
Helppo, nopea ja luotettava hiukkaskokoanalyysi NanoCuvette™ S:llä.
Yksi erikoisinstrumenttien haasteista on jatkuva kalibrointi ja huolto, jotta voidaan varmistaa koon kvantifioinnin korkea luotettavuus. NanoCuvettes™ on kalibroitu yksilöllisesti valmistuksesta lähtien. SpectroWorks™-ohjelmiston avulla se kalibroi mittauksesi automaattisesti erittäin luotettavan tiedonkeruun varmistamiseksi.
Hiukkaskokoanalyysilaitteet (PSA) ovat useimmiten riippuvaisia dynaamisesta valonsironnasta, jonka luontaisena ongelmana ovat suuret dynaamiset alueet, jotka johtuvat suurten hiukkasten aiheuttamasta peittymisestä. Tässä NanoCuvette™ S käyttää yhdessä SpectroWorks™:n kanssa Mie- ja Rayleigh-sironnan yhdistelmää kaksitahoisella lähestymistavalla, joka mahdollistaa suuremman tarkkuuden ja toistettavuuden laajalla dynaamisella alueella.
PSA:n kvantifiointi voidaan myös teettää alihankintana, jolloin kestää usein viikkoja ennen kuin saadaan samat tiedot, jotka voidaan saada muutamassa tunnissa NanoCuvette™ S:n avulla.
Perinteiset PSA-instrumentit voivat maksaa jopa 100 000 euroa, ja alihankintana tehty PSA:n kvantifiointi voi maksaa noin 2 000 euroa näytettä kohti, mikä on kallista. Murto-osalla kustannuksista voit hyödyntää nykyistä spektrofotometristä infrastruktuuria alle 10 euron näytekohtaisilla hinnoilla.