Lämpötila: mittaaminen – kirjaaminen – akkreditoidut palvelut
VWR:llä on laaja valikoima paitsi lämpötilan mittaamiseen ja kirjaamiseen soveltuvia tuotteita, myös valvontaan ja akkreditoituun kalibrointiin tarkoitettuja palveluja.
Lisätiedot ja tuotevalikoima ovat jäljempänä.
Jos haluat kattavampia tietoja kaikista lämpötila- ja kosteussovelluksista liuskoista kehittyneisiin dataloggereihin, lataa työterveyden ja -turvallisuuden (Health and safety guidance [HSG]) opas.
Tuotevalikoima
Vain lämpötilan mittaamiseen, –50...+70 °C
- Mukana anturi, pulloanturi tai ympäristön lämpötila
- Luettavuus 0,1 °C, tarkkuus +/-1 °C
Lämpötilan mittaamiseen, hälytystoiminto, –50...+70 °C
- Mukana anturi, pulloanturi tai ympäristön lämpötila
- Luettavuus 0,1 °C, tarkkuus +/-1 °C
Lämpötilan mittaamiseen radiosignaalilla, –30...+70 °C
- Mukana pulloanturi
- Luettavuus 0,1 °C, tarkkuus +/-1 °C
Erittäin tarkkaan lämpötilan mittaamiseen, hälytystoiminto, –50...+70 °C
- Mukana anturit, pulloanturit
- Luettavuus 0,01 °C, tarkkuus +/-0,1 °C
Lämpötilan kirjaamiseen, soveltuu kuljetuksiin, –35...+50 °C
- Ei anturia
- Luettavuus 0,1 °C, tarkkuus +/-0,2 °C
- Mukana teline ja joko kaapeli- tai Bluetooth-yhteys
Erittäin tarkkaan lämpötilan kirjaamiseen, –50...+70 °C
- Mukana anturit, pulloanturit
- Luettavuus 0,01 °C, tarkkuus +/-0,25 °C
- Enintään 1 000 000 mittaustietoa
Erittäin tarkkaan lämpötilan kirjaamiseen, –90...+105 °C
- Mukana anturit
- Luettavuus 0,01 °C, tarkkuus +/-0,2 °C ja 0,1 °C
- Enintään 1 000 000 mittaustietoa
Erittäin tarkkaan lämpötilan kirjaamiseen, –200...+105 °C
- Mukana anturit
- Luettavuus 0,01 °C, tarkkuus +/-0,2 °C ja 0,1 °C
- Enintään 1 000 000 mittaustietoa
Muun muassa lämpötilan langattomaan kirjaamiseen, Sense Anywhere, -200°C to + 200°C
- Ei antureita
- Luettavuus 0,01 °C, tarkkuus +/-0,15 °C
- Reaaliaikainen ja pilvipohjainen
Kaikkien lämpömittareiden ja dataloggereiden akkreditoitu kalibrointi
Tuotemerkkiriippumattomat ISO 17025 -akkreditoidut kalibrointipalvelut lämpötilalaitteille, kuten lämpömittareille, dataloggereille, lohkoille ja hauteille.
Edut käyttäjälle
- Hyväksyttyä laatua
- Yksityiskohtainen prosessin dokumentointi
- Kaikki tuotemerkit ja mallit
- NIST-jäljitettävyys
- ISO 17025 -kalibrointisertifikaatti
- Muistutus lähestyvästä kalibrointitarpeesta
- Voi yhdistää kosteuskalibrointiin