SPE-opas
Näytteen valmisteleminen
Yhdisteiden analysointi on kautta aikain vaatinut näytteen valmistelua sen komponenttien uuttamista ja puhdistamista varten.
Kiinteäfaasiuutto (SPE) on moderni näytteenvalmistelumenetelmä, joka perustuu kromatografian toimintaperiaatteisiin ja nopeuttaa työskentelyä, vähentää vaarallisten liuottimien käyttöä ja niille altistumista sekä antaa toistettavampia erotustuloksia verrattuna muihin märkäkemian menetelmiin, kuten neste-nesteuuttoon.
Näytteen valmistelun tarkoitus
Näytteen puhdistaminenTämä on välttämätöntä epäpuhtauksien poistamiseksi ja/tai kohdekomponentin eristämiseksi. Se auttaa myös pidentämään analyysikolonnin käyttöikää ja estämään laitteiden kontaminoitumista, mikä suojaa kallista kalustoa.
Näytteen konsentrointiTarpeen analyysilaitteen tunnistusrajojen saavuttamiseksi. Näytteen valmistelu konsentroi kohdekomponentit selektiivisesti ennen analysointia.
Polymeeripohjaiset kolonnit
Näillä hartsipartikkeleilla on suuri pinta-ala, ja ne ovat erittäin jäykkiä ja stabiileja pH-alueella 1–14. Lisäksi ne voi kostuttaa vedellä, eikä sorbentin kuivuminen vaikuta niihin. Kolonneja on saatavana hydrofobisina, hydrofiilisina ja ioninvaihtoversioina. Viimeksi mainitut soveltuvat kehittyneille tunnistusmenetelmille.
Silikapohjaiset kolonnit
Kiinteäfaasiuuton silikapohjaiset sorbentit mahdollistavat yksittäisten alakomponenttien ennustettavan ja tasalaatuisen uuttamisen monista eri näytetyypeistä. Sekamuotoiset sorbentit soveltuvat yhdisteiden uuttoon monimutkaisemmista näytteistä.
Kiinteäfaasiuuttoon tarvitaan tämänkaltainen putkisto. Siihen kuuluu 1 lasinen vakuumikammio, 1 nailonkansi, jossa on luer-liittimet ja 1 polyeteenitiiviste, 24 yksittäistä polypropeenisulkuhanaa virtauksen hallintaan, 24 ruostumatonta teräsneulaa, 1 näytteenkeruuteline, jossa on 3 tukijalkaa, 3 korkeussäädettävää hyllyä, 9 hyllyn kiinnikettä, 1 vakuumimittari/polypropeenisäädinkokoonpano ja 1 ohjelehtinen.