Chromasolv™-liuottimet
Nämä liuottimet on tehty vastaamaan kunkin analyysimenetelmän vaatimuksia, ja ne soveltuvat käytettäväksi monilla eri teollisuudenaloilla.
Chromasolv™-liuottimet HPLC-sovelluksiin
Tarvitset luotettavan liuottimien toimittajan. Kaikkien liuottimiemme soveltuvuus HPLC-analyysiin testataan.
Chromasolv™-liuottimet ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa säiliöissä
Vähentää liuottimien varastointi-, käsittely- ja hävittämiskustannuksia 98 %.
Chromasolv™-liuottimet LC-MS-sovelluksiin
Kaikki LC-MS-liuottimet testataan reserpiinillä, jotta varmistetaan erittäin vähäiset epäpuhtaussignaalit korkean herkkyyden spektreissä eheyden säilyttämiseksi.
Chromasolv™-liuottimet torjunta-ainejäämien analysointiin
Laaja valikoima liuottimia, jotka on kehitetty erityisesti torjunta-ainejäämien analysointiin kaasukromatografialla.
Chromasolv™-liuottimet GC-Headspace-analyyseihin
Kattava valikoima erittäin puhtaita liuottimia, jotka vastaavat USP-, Ph. Eur.- ja ICH-vaatimuksia GC-Headspace-analyysin osalta.