Vaakojen kalibrointi
Kaikenmerkkisten vaakojen ja punnituslaitteiden kalibrointipalvelu
Vaa'at ja punnituslaitteet on asennettava ja kalibroitava oikein ennen niiden päivittäistä käyttöä. Voit varmistaa vaakojen tarkkuuden ja pitkän elinkaaren tekemällä sopimuksen, jonka puitteissa laitteet huolletaan ja kalibroidaan ennaltaehkäisevästi. VWR tarjoaa täydellisen palveluvalikoiman kaikkien suurimpien valmistajien vaaoille.
VWR:n yhteensopivuus- ja mittauspalvelut sisältävät
• ISO 17025 -hyväksytyt, jäljitettävät kalibroinnit
• tarkat ja luotettavat tulokset
• hyväksytyt menetelmät ja teknikot
• kalibrointitodistukset, joissa on eritelty lineaarisuus, ulkoiset painot, toistettavuus ja mittausepävarmuus
Jos haluat kaIibroida vaakasi ja punnituslaitteesi itse, meiltä saat hyväksytyt ulkoiset painot. Painot ovat ISO17025-kalibrointuja tai mukana toimitetaan jäljitettävä todistus. VWR:ltä löydät täydellisen valikoiman hyväksyttyjä painoja.