Erittäin puhtaat hapot
Erittäin puhtaat J.T.Baker®- ja Macron Fine Chemicals -hapot täyttävät tarpeesi jopa hivenmetallien havaitsemisessa erittäin alhaisilla ppt-tasoilla.
Tuotevalikoima
J.T.Baker® ULTREX II Ultrapure -hapot
Suositellaan vaativimpiin alkuainejäämien analyyseihin, jopa 65 jäämäainetta analysoitu pienillä pitoisuuksilla...
J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED -hapot
Suositus ICP-OES-, AES- ja GFAA-sovelluksiin ja muihin tarkoituksiin, jotka edellyttävät metallijäämien testausta miljardisosien (ppb) tarkkuudella...
J.T.Baker® BAKER ANALYZED ACS -reagenssihapot
Suositellaan laadullisiin AAS-sovelluksiin sekä yleiseen märkäkemiaan ja...
Macron Fine Chemicals™ -merkkiset hapot
Macron Fine Chemicals™ -hapot tuottavat erittäin luotettavia ja johdonmukaisia ppb-hivenmetallianalyysituloksia....