Fysikaaliset vaaratekijät
TURVAA LABORATORION JOKAPÄIVÄISIÄ VAARATEKIJÖITÄ VASTAAN
Laboratorioissa työskentelevät tutkijat altistuvat usein monenlaisille kemiallisille ja fysikaalisille vaaratekijöille, jotka voivat aiheuttaa henkilövahinkoja ja laskea tuottavuutta. Ansellin laaja valikoima kemiallisiin ja mekaanisiin käyttötarkoituksiin kehitettyjä käsineitä suojaa laboratorion jokapäiväisiltä vaaroilta.
Ladattava Ansell-esite
Ansellin kertakäyttökäsineet
Ansell-tuote
Kuvaukset ja edut
HyFlex 11-318
Erinomainen viiltosuojaus. Ohut ja kevyt käsine, jolla saa pitävän otteen terävistä esineistä.
ActivArmr 80-813
Leimahdus- ja viiltosuojaus. Soveltuu työskentelyyn pyroforisten kemikaalien kanssa.
Crusader Flex 42-474
Kädessä mukava käsine, jolla saa erittäin pitävän otteen. Soveltuu jopa 200-asteisten esineiden käsittelyyn.
Chem-Tek 38-612
Suojaa tehokkaasti syövyttävimmiltäkin kemikaaleilta, kuten alifaattisilta, halogenoiduilta ja aromaattisilta hiilivedyiltä sekä väkevöidyiltä mineraalihapoilta.
Koulutusmateriaalit
Kemikaaleille altistuminen laboratorioissa – tekninen tutkimus
Tehokas käsien suojaus laboratorioissa – tutkimus