Pullo, kapea suuaukko, laboratorio/ elatusainepullo, coated, ilman kierrekorkki ja kaatorengasta
Toimittaja: SciLabware
BIBB1518/10EA 484 EUR
BIBB1518/10 BIBB1518/12 BIBB1518/04 BIBB1518/16 BIBB1518/06 BIBB1518/18 BIBB1518/08
Pullo, kapea suuaukko, laboratorio/ elatusainepullo, coated, ilman kierrekorkki ja kaatorengasta
Pullot Lasipullot
PYREX® borosilicate glass without cap or pouring ring.
  • Clear plastic coated to protect against mechanical breakage
  • Reduces the hazard of flying glass and liquid splashes in the event of breakage
  • Coating withstands steam sterilisation up to 135 °C
Printed with retrace code; downloadable batch certificate.