1-Propanoli ≥99.5% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAP0491-25MLEA 17.6 EUR
TCIAP0491-25ML TCIAP0491-500ML
1-Propanoli ≥99.5% (by GC)
1-Propanoli
Kaava: H₃CCH₂CH₂OH
MW: 60,1 g/mol
Kiehumispiste: 97°C
Sulamispiste: -127°C
Leimahduspiste: 25°C
MDL numero: MFCD00002941
CAS-numero: 71-23-8
EINECS: 200-746-9
UN: 1274
ADR: 3,III
Merck Index: 14,07842
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/84/28991184.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %
Density (20deg.C) 0.8010 to 0.8060 g/mL
Water max. 0.2 %