1-Butanoli ≥99.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAB0704-500MLEA 23.1 EUR
TCIAB0704-500ML TCIAB0704-25ML
1-Butanoli ≥99.0% (by GC)
1-Butanoli
Kaava: H₃C(CH₂)₂CH₂OH
MW: 74,12 g/mol
Kiehumispiste: 118°C
Sulamispiste: –89 °C
Leimahduspiste: 37°C
MDL numero: MFCD00002964
CAS-numero: 71-36-3
EINECS: 200-751-6
UN: 1120
ADR: 3,III
REACH: 01-2119484630-38
Merck Index: 14,01540
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/36/28932636.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %