Heptyyliamiini ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Toimittaja: TCI EUROPE
Vaara
TCIAH0045-500MLEA 245 EUR
TCIAH0045-500ML TCIAH0045-25ML
Heptyyliamiini ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Heptyyliamiini
Kaava: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Kiehumispiste: 157°C
Sulamispiste: –18 °C
Leimahduspiste: 35°C
MDL numero: MFCD00008244
CAS-numero: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
UN: 2734
ADR: 8,II
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/22/28970122.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %