1-Fenyylipyratsoli ≥98.0% (by GC)
Toimittaja: TCI EUROPE
Varoitus
TCIAP1868-5GEA 41.8 EUR
TCIAP1868-5G TCIAP1868-25G
1-Fenyylipyratsoli ≥98.0% (by GC)
1-Fenyylipyratsoli
Kaava: C₉H₈N₂
MW: 144,18 g/mol
Kiehumispiste: 142°C
Sulamispiste: 11°C
MDL numero: MFCD00003112
CAS-numero: 1126-00-7
EINECS: 214-415-1
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/52/28993152.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %